Merck
51788
Supelco
アニリン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥4,230
5 ML
¥13,500
¥4,230
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥4,230
5 ML
¥13,500
About This Item
化学式:
C6H5NH2
CAS番号:
分子量:
93.13
Beilstein:
605631
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥4,230
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.22 (185 °C, vs air)
蒸気圧
0.7 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
1139 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
11 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.1% water
<0.03% nitrobenzene (C6H5NO2)
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
n20/D 1.586
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl heneicosanoate has been used as an internal standard in the quantitative determination of fatty acids and their isomers composition using gas chromatography method of analysis (GC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
アニリンの急性毒性には、in vivoでの4-ヒドロキシアニリンへの活性化およびヘモグロビンへの付加体生成が関与しています。赤血球では、この作用により鉄が遊離してメトヘモグロビンが蓄積し、溶血性貧血および脾臓の炎症の原因となります。アニリンを長期間投与した場合、脾臓での腫瘍形成がしばしば認められます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
51788-VAR-F:
51788-1ML-F:4548173287072
51788-5ML-F:4548173287089
51788-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Teaching Innovations in Lipid Science (2007)
Conor J Kearney et al.
Science advances, 7(8) (2021-02-21)
Multimodal single-cell RNA sequencing enables the precise mapping of transcriptional and phenotypic features of cellular differentiation states but does not allow for simultaneous integration of critical posttranslational modification data. Here, we describe SUrface-protein Glycan And RNA-seq (SUGAR-seq), a method that
M Peluso et al.
Carcinogenesis, 21(2), 183-187 (2000-02-05)
The 'Mediterranean diet', a diet rich in cereals, fruit and vegetables, has been associated with lowering the risk of a variety of cancers of the digestive tract and the bladder. In a previous study, we showed that the high phenolic
S A Vaziri et al.
Pharmacogenetics, 11(1), 7-20 (2001-02-24)
Arylamines such as 2-naphthylamine and 4-aminobiphenyl are suspected human bladder procarcinogens that require bioactivation to DNA-reactive species to exert their carcinogenic potential. The goals of the present study were (i) to assay for the presence of the arylamine acetyltransferases NAT1
J S Bus et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 25(8), 619-626 (1987-08-01)
Aniline and several structurally-related aromatic amines produce spleen tumours in rats given high doses of compound in 2-year bioassay studies. Evaluation of the pathogenesis of the splenic lesions and characterization of the disposition of radiolabelled aniline in animals suggests that
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf