00459
ネロリドール
mixture of cis and trans, analytical standard
別名:
3,7,11-トリメチル-1,6,10-ドデカトリエン-3-オール, 3-ヒドロキシ-3,7,11-トリメチル-1,6,10-ドデカトリエン
About This Item
おすすめの製品
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.478-1.483
n20/D 1.479 (lit.)
bp
114 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI Key
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00459-1ML:
00459-BULK:
00459-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック