Merck
305715
Sigma-Aldrich
(−)-α-ピネン
99%, optical purity ee: 97% (GLC)
別名:
(1S)-(−)-α-ピネン, (1S,5S)-2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン, (1S,5S)-2-ピネン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,900
25 G
¥38,000
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,900
25 G
¥38,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1903790
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
~3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −50.7°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
自己発火温度
491 °F
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(−)-α-Pinene can be used as a precursor for the preparation of:
  • Dichloro[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]borane by the in situ reduction and hydroboration reaction.[1]
  • α-Pinene oxide by epoxidation using polymer supported by a molybdenum carbonyl catalyst.[2]
  • Diisopinocampheylborane (Ipc2BH), which is used for the asymmetric hydroboration prochiral alkenes.[3]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
88.3 °F
引火点(℃)
31.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305715-5G:
305715-BULK:
305715-25G:
305715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
(+)-β-ピネン analytical standard
Supelco
80607
(+)-β-ピネン
(+)-α-ピネン analytical standard
Supelco
80605
(+)-α-ピネン
α-ピネン primary reference standard
00040590
α-ピネン
α-ピネン phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-ピネン
(−)-β-ピネン analytical standard
Supelco
80609
(−)-β-ピネン
Hydroboration. 93. Convenient Conversion of Optically Pure 2-Organylapopinenes into the (2-Organylapoisopinyl) dihaloboranes Potentially Valuable for Asymmetric Synthesis via Chiral Organoboranes
Dhokte UP and Brown HC
Organometallics, 15(16), 3504-3508 (1996)
Versatile α-pinene-based borane reagents for asymmetric syntheses
Brown HC and Ramachandran PV
Journal of Organometallic Chemistry, 500(1-2), 1-19 (1995)
Epoxidation of alkenes by a highly reusable and efficient polymer-supported molybdenum carbonyl catalyst
Grivani G, et al.
Catalysis Communications, 6(6), 375-378 (2005)