18143
trans-ネロリドール
analytical standard
別名:
(E)-3,7,11-トリメチル-1,6,10-ドデカトリエン-3-オール, trans-3,7,11-トリメチル-1,6,10-ドデカトリエン-3-オール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥85% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI Key
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
18143-VAR-F:
18143-100MG-F:
18143-BULK-F:
アクティブなフィルタ