Merck
28-5900
Sigma-Aldrich
硫酸
SAJ first grade, ≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥1,060
6 KG
¥4,560
34 KG
¥12,000
¥1,060
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥1,060
6 KG
¥4,560
34 KG
¥12,000
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥1,060
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Nominally 95-98% H2SO4
アッセイ
≥95.0%
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-5900-7-6KG-J:
28-5900-8-34KG-J:
28-5900-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francesco Riccobono et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6185), 717-721 (2014-05-17)
Atmospheric new-particle formation affects climate and is one of the least understood atmospheric aerosol processes. The complexity and variability of the atmosphere has hindered elucidation of the fundamental mechanism of new-particle formation from gaseous precursors. We show, in experiments performed
João Almeida et al.
Nature, 502(7471), 359-363 (2013-10-08)
Nucleation of aerosol particles from trace atmospheric vapours is thought to provide up to half of global cloud condensation nuclei. Aerosols can cause a net cooling of climate by scattering sunlight and by leading to smaller but more numerous cloud
Ying Gu et al.
Cell research, 25(5), 604-620 (2015-03-21)
Hepatitis E virus (HEV), a non-enveloped, positive-sense, single-stranded RNA virus, is a major cause of enteric hepatitis. Classified into the family Hepeviridae, HEV comprises four genotypes (genotypes 1-4), which belong to a single serotype. We describe a monoclonal antibody (mAb)
Siegfried Schobesberger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(43), 17223-17228 (2013-10-09)
Atmospheric aerosols formed by nucleation of vapors affect radiative forcing and therefore climate. However, the underlying mechanisms of nucleation remain unclear, particularly the involvement of organic compounds. Here, we present high-resolution mass spectra of ion clusters observed during new particle
Vicky De Preter et al.
Gut, 64(3), 447-458 (2014-05-09)
Bacteria play a role in the onset and perpetuation of intestinal inflammation in IBD. Compositional alterations may also change the metabolic capacities of the gut bacteria. To examine the metabolic activity of the microbiota of patients with Crohn's disease (CD)