反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
利用可能性
available only in Japan
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
InChI Key
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21-0930-5-500ML-J:
21-0930-2-25ML-J:
21-0930-6-100ML-J:
アクティブなフィルタ