Merck
193119
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムブロミド
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
TBAB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥3,000
100 G
¥4,300
500 G
¥14,400
5 KG
¥105,600
¥3,000
単価¥4,650割引35%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥3,000
100 G
¥4,300
500 G
¥14,400
5 KG
¥105,600
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(Br)
CAS番号:
分子量:
322.37
Beilstein:
3570983
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
フォーム:
powder, crystals or granules
溶解性:
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
¥3,000
単価¥4,650割引35%
在庫あり詳細
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder, crystals or granules
pH
6.48 (30 °C)
mp
102-106 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
官能基
amine
SMILES記法
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
臭化テトラブチルアンモニウムは、相間移動触媒として幅広く使用される4級アンモニウム化合物です。[1]TBABは、4級アンモニウム化合物のクロマトグラフィー分析においてイオンペア剤として作用することで、保持時間を低下し、ピークのテーリングをなくします。[2]融液状態においてTBABは、ポリマー合成において有機溶媒に代わるよりグリーンな方法であるイオン液体のような挙動を示します。[3][4]ビスクマリンおよびジヒドロピラノ[c]クロメン誘導体のソルベントフリー合成における触媒として機能します。[5]
アプリケーション
臭化テトラブチルアンモニウムは、以下の合成における触媒として使用されます:[6]
  • 1-シアノ-2-チオフェニルエタン
  • 1-シアノ-2-チオブチルエタン
  • 1-シアノ-2-(2-アミノチオフェニル)エタン
  • メチル3-チオフェニルプロピオン酸
  • メチル3-チオブチルプロピオン酸
  • メチル2-メチル-3-チオフェニルプロピオン酸
  • メチル2-メチル-3-チオブチルプロピオン酸
  • ジエチル2-チオフェニルコハク酸
  • ジエチル2-チオブチルコハク酸
  • 3-(4-クロロフェニル)-2-ニトロ-2-チオフェニルプロパン
  • 4-(4-クロロフェニル)-3-ニトロ-4-チオブチルブタン
  • 3-チオフェニルシクロヘキサノン
  • 3-チオエチルシクロヘキサノン
  • 4-メチル-4-チオフェニルペンタン-2-オン
  • 4-メチル-4-チオブチルペンタン-2-オン
  • 4-チオフェニルブタン-2-オン
  • 4-チオブチルブタン-2-オン
  • 3-チオフェニルブタナール
  • 3-チオブチルブタナール
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
193119-RSAMPLE:
193119-100G:
193119-500G:
193119-25G:
193119-VAR:
193119-5KG:
193119-BULK:
193119-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel biobased polyurethanes synthesized from nontoxic phenolic diol containing l-tyrosine moiety under green media.
Mallakpour S, et al.
Journal of Polymers and the Environment, 18(4), 685-695 (2010)
Interfacial chemistry behavior of phase transfer catalysis for hydroxide ion initiated reactions.
Xia L, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 317(1), 747-750 (2008)
Tetrabutylammonium bromide (TBAB): a neutral and efficient catalyst for the synthesis of biscoumarin and 3, 4-dihydropyrano [c] chromene derivatives in water and solvent-free conditions.
Khurana JM and Kumar S.
Tetrahedron Letters, 50(28), 4125-4127 (2009)
Direct polyamidation in molten tetrabutylammonium bromide: novel and efficient green media.
Mallakpour S and Yousefian H.
Polym. Bull., 60(2-3), 191-198 (2008)
Effect of analogue ions in normal-phase ion-pair chromatography of quaternary ammonium compounds.
Bluhm LH and Li T.
Journal of Chromatographic Science, 37(8), 273-276 (1999)