109012
1.09012
1 of 10
Supelco
1.09011
Nessler′s reagent A
1.09028
Nessler′s reagent
Sigma-Aldrich
AA0100
アンモニアアッセイキット
1.14752
Ammonium Test
B1375
バトフェナントロリンジスルホン酸 二ナトリウム塩 水和物
1.06498
水酸化ナトリウム
B1125
バトクプロインジスルホン酸 二ナトリウム塩
T6399
トリクロロ酢酸
1.00807
Trichloroacetic acid
160601
3-(2-ピリジル)-5,6-ジフェニル-1,2,4-トリアジン-p,p′-ジスルホン酸 一ナトリウム塩 水和物
100
liquid
nitrogen
photometry: suitable
14 (20 °C in H2O)
1.30 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
測光・迅速化学分析
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
劇物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
製品番号
ロット番号・バッチ番号