グレード
for molecular biology
品質水準
形状
liquid (aqueous solution)
使用法
1 mL sufficient for 250-1000 transfections
濃度
1 mg/mL
テクニック
transfection: suitable
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
35 mmディッシュで試験した各種細胞株では、通常、1~4 μg ESCORT III/μg DNAの使用で至適効率が得られています。
特徴および利点
- Suitable for stable and transient transfection
- Optimized for a wide variety of primary cells
- Low toxicity
- Compatible with both serum and serum-free transfection protocols
- Ideal for PC-12 cells
構成
1 mg/mL total lipid in water
Note the identity of the lipids used in Escort™ III is confidential.
注意
原理
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L3037-1ML-PW:
L3037-SAMPLE-PW:
L3037-1ML:
L3037-BULK:
L3037-VAR:
L3037-SAMPLE:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
トランスフェクションは、真核細胞にDNA、RNAまたはタンパク質を導入することであり、遺伝子発現の調節や研究に広く用いられています。トランスフェクション技術は、遺伝子機能、タンパク質合成、細胞増殖や発生の解析を容易にする分析ツールとして役立ちます。
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
このウェビナーでは、トランスフェクションの概要および真核細胞にDNAやRNAを導入する方法について説明します。
プロトコル
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
関連コンテンツ
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.