¥73,000
出荷可能日2025年4月23日詳細
おすすめの製品
包装
pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells])
pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame])
品質水準
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
高い結合能を持つストレプトアビジンコート済み透明マイクロプレート:
総結合能:1.5μg/well(ビオチン標識抗体)
- ブロック量:>300 μl
- SAコーティング面積:300 μl
- ウェル配列:C
総結合能:1.5μg/well(ビオチン標識抗体)
特徴および利点
独自のコーティングプロセスが、独自の特性を持つ均質かつ再現性のあるコーティングを保証します:
- 個々のウェル間でのばらつき(アッセイ内変動)がほとんどない
- 異なるプレート間でのばらつき(アッセイ間変動)がほとんどない
- 高いロット間再現性
- 高いシグナル・ノイズ比
- 低いバックグラウンド
- 浸出がほとんどない
品質
SA浸出(ブリード): <5ng/well
その他情報
生命科学研究用。診断用には使用できません。
法的情報
StreptaWell is a trademark of Roche
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gang-Ping Xue
Nucleic acids research, 30(15), e77-e77 (2002-07-26)
A rapid and quantitative DNA-binding assay was developed based on the translational fusion of a DNA-binding protein (DBP) with a Neocallimastix patriciarum beta-1,4-D-glucanase, CelD. CelD releases a fluorescent 4-methylumbelliferyl product from 4-methylumbelliferyl cellobioside. This hydrolysis activity was used to quantify
Ruth C Matthews et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 47(7), 2208-2216 (2003-06-25)
Mycograb (NeuTec Pharma plc) is a human genetically recombinant antibody against fungal heat shock protein 90 (HSP90). Antibody to HSP90 is closely associated with recovery in patients with invasive candidiasis who are receiving amphotericin B (AMB). Using in vitro assays
Jean-Philippe Luzy et al.
Journal of biomolecular screening, 13(2), 112-119 (2008-01-25)
Adaptor proteins Grb7 and Grb2 have been implicated as being 2 potential therapeutic targets in several human cancers, especially those that overexpress ErbB2. These 2 proteins contain both a SH2 domain (Src homology 2) that binds to phosphorylated tyrosine residues