サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
30 ea | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥45,500 |
この商品について
¥45,500
在庫あり出荷可能詳細
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 30 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Nunc 464718
maximum volume
120 μL
plate L × W
128 mm × 86 mm
size
384 wells
well maximum volume
120 μm
working volume
100 μL
suitability
suitable for (colorimetric assays, sample storage; luminescence and fluorescence assays, ELISA)
binding type
(MaxiSorp surface)
General description
- 96ウェルプレートと同じフットプリント
- 10~100 μLの作業容量範囲
- ロボット、自動リーダー、液体処理システムに対応
- アッセイの小型化により生産性が向上し、コストが削減されます
- 光学的透明性とサンプル回収のためのCウェル
- ウェル間汚染のリスクを低減
- ウェルへのロボットアクセスを最適化
- 白と黒のプレートがクロストークを最小限に抑えます
- 丸みを帯びた正方形のウェルが吸上げ(毛細管作用)を防止します
- 光学読み取り用の平底
- シンチレーションカウント用に最適化
- 黒の384ウェルプレートにより、バックグラウンド蛍光を低減し、バックライトの散乱を最小化
- 白い384ウェルプレートにより、バックグラウンドを低く抑えながら信号の反射を最大化
- 透明な384ウェルプレートにより、リードスルーアプリケーションに必要な光学的透明度を実現
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material flat bottom white polystyrene wells | material flat bottom clear polystyrene wells, white polystyrene | material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid, polystyrene/polymer base | feature lid: no |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Nunc 464718 | manufacturer/tradename Nunc 460372 | manufacturer/tradename Nunc 142762 | manufacturer/tradename Nunc 460518 |
| binding type (MaxiSorp surface) | binding type (MaxiSorp surface) | binding type - | binding type high binding surface |
| working volume 100 μL | working volume 100 μL | working volume 100 μL | working volume 100 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® MaxiSorp™ 384ウェルプレート