Merck
COUEDTAF-RO
Roche
cOmplete ULTRA錠、EDTAフリー、ガラスバイアル プロテアーゼインヒビターカクテル
Tablets provided in glass vials
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 X 10 TABS
¥41,040
6 X 10 TABS
¥112,800
¥41,040
単価¥51,300割引20%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
2 X 10 TABS
¥41,040
6 X 10 TABS
¥112,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
フォーム:
tablet
溶解性:
aqueous buffer: soluble
保管温度:
2-8°C
¥41,040
単価¥51,300割引20%
在庫あり詳細
フォーム
tablet
使用法
sufficient for 50 mL (05892953001)
sufficient for 50 mL (06538282001)
包装
pkg of 2 × 10 tablets (05892953001)
pkg of 6 × 10 tablets (06538282001)
メーカー/製品名
Roche
溶解性
aqueous buffer: soluble
Absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
保管温度
2-8°C
詳細
cOmplete ULTRA錠(EDTAフリー)には、タンパク質をプロテアーゼによる分解から最適に保護するために、最も強力なプロテアーゼインヒビターカクテルが含まれています。cOmplete ULTRA錠(EDTAフリー)1錠で、体積50 mLの抽出溶液に十分です。cOmplete ULTRA錠には、不可逆的及び可逆的プロテアーゼインヒビターの両方が含まれています。錠剤はガラスバイアル入りで提供されます。また、EASYpack箔で包装した錠剤として供給されます。EASYpackは、最も簡便な供給形態です。 ― ブリスター箔からバッファーに直接1錠を簡単に押し出せます。
cOmplete ULTRA錠(EDTAフリー)はcOmplete ULTRA錠とほぼ同じで、唯一の違いはEDTAやその他のキレート化剤(EGTAなど)が含まれていないことです。
内容
ガラスバイアル入り錠剤。1錠で、体積50 mLの抽出溶液に十分です。
特異性
セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼを阻害します。メタロプロテアーゼを阻害しません。
アプリケーション
cOmplete ULTRA錠(EDTA非含有ガラスバイアルプロテアーゼ阻害剤カクテル)は、以下の成分として用いられています
  • 網膜神経節細胞を溶解するための氷冷放射性免疫沈降法緩衝液(RIPA)[1]
  • 緑色蛍光タンパク質(GFP)-細胞透過性ペプチド(CPP)融合タンパク質を大腸菌から分離するための溶解緩衝液[2]
  • 腸組織からマウスタンパク質を単離するためのホモジナイズ緩衝液[3]
細胞の溶解と精製を行うとき、標的タンパク質が細胞中に自然に存在するプロテアーゼで開裂されるリスクがあります。全長タンパク質が確実に得られるように、cOmplete ULTRA錠を使用して広範囲のプロテアーゼを阻害します。[4][5][6]この新しい処方は、標準cOmplete錠よりも阻害範囲が広いため、高い阻害率を示します。
この新しいプロテアーゼインヒビターカクテルは、セリン、システインプロテアーゼのほか、アスパラギン酸プロテアーゼを阻害します。cOmplete ULTRA錠は、さまざまな種類の細胞に対し最大の有効性を示すように開発されました。細菌、酵母、昆虫細胞および広範囲の高次細胞株を溶解する最大の性能が保証されます。
この錠剤にはEDTAが含まれていないため、メタロプロテアーゼは阻害されません。
特徴および利点
  • 大切なタンパク質を保護します。
真核生物、酵母、細菌の細胞溶解物においてさらに効率的にプロテアーゼを阻害するために、cOmplete ULTRAを選択してください。
  • それ以下で満足する必要はありません。
他のEDTAフリーの阻害剤錠よりも多い、7種類の強力なプロテアーゼインヒビターが効果を発揮します。
  • 幅広いプロテアーゼから保護します。
セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、アスパラギン酸プロテアーゼを確実に阻害します。
  • 簡便で安全な錠剤形式です。
危険を伴うこともある阻害剤それぞれの少量の計量が省かれます。錠剤を
バッファーに放り込むだけです。
構成
幅広い阻害特異性を持つ、独自の複数のプロテアーゼ阻害剤の混合液です。
物理的形状
ガラスバイアル入り錠剤1錠で、体積50 mLの抽出溶液に十分です。
調製ノート
作業濃度:抽出溶液50 mLあたり1錠。
標準溶液:取扱い
錠剤が割れないように、親指の腹(爪ではなく)で錠剤を慎重に箔包装から押し出します。
標準溶液の調製
1錠で50 mLの抽出溶液中のタンパク質分解活性を十分阻害できます。タンパク質分解活性が極めて高い場合は、抽出バッファー50 mLに対して2~3錠を使用する必要があります。錠剤は抽出媒体に直接添加することができます。
保存溶液(濃度2倍)
または、溶解物を直接使用するには、次の手順で2倍の保存溶液を調製できます:
• cOmplete ULTRA錠(EDTAフリー)1錠をPE又はPPチューブに入った25 mLの二重蒸留水に加えます。
• 4分間、錠剤が溶解するまでボルテックスにかけます。
• ごく微小な粒子が溶液中にまだ見られても、保存溶液を使用できます。このような粒子は、錠剤の阻害性能を妨げません。
• 保存溶液は2~8℃で保存した場合4週間安定で、  -15~  -25℃で4週間以上安定です。
• 2倍の保存溶液の保存中、粒子が沈降することがあります。使用前に、保存溶液を短時間ボルテックスにかけます。
保存条件(標準溶液):保存水溶液は、2~8℃で保存した場合4週間、  -15~-25℃で4週間以上安定です。
再構成
水性バッファーに可溶で、抽出媒体に直接添加できます。保存溶液の場合、水のみを使用します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cell-penetrating peptide sequence and modification dependent uptake and subcellular distribution of green florescent protein in different cell lines
Patel SG, et al.
Scientific Reports, 9(1), 6298-6298 (2019)
Strain specific maturation of Dendritic cells and production of IL-1beta controls CD40-driven colitis
Wagner AO, et al.
PLoS ONE, 14(1), e0210998-e0210998 (2019)
George E Gentsch et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2014(5), doi:10-doi:10 (2014-05-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) combined with genomic analysis techniques provide a global snapshot of protein-DNA interactions in the context of chromatin, yielding insights into which genomic loci might be regulated by the DNA-associated protein under investigation. This protocol describes how to
Ezh2 does not mediate retinal ganglion cell homeostasis or their susceptibility to injury
Cheng L, et al.
Testing, 13(2), e0191853-e0191853 (2018)
Barbara Mosca et al.
Nature communications, 4, 1541-1541 (2013-02-28)
Muscle strength declines with age in part due to a decline of Ca(2+) release from sarcoplasmic reticulum calcium stores. Skeletal muscle dihydropyridine receptors (Ca(v)1.1) initiate muscle contraction by activating ryanodine receptors in the sarcoplasmic reticulum. Ca(v)1.1 channel activity is enhanced
資料
Rocheのプロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤カクテルタブレットで、単離後のタンパク質を最大限に保護
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.