product name
Protease Inhibitor Cocktail Set VI, The Protease Inhibitor Cocktail Set VI controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
This cocktail is provided as a single vial of 1 ml, or as a package of 5 x 1 ml vials. Each vial contains the inhibitors solubilized in DMSO at the following concentrations:
特異性
生物化学的/生理学的作用
Aspartic, cysteine, serine, and metalloproteases as well as aminopeptidases.
警告
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
539133-1SML:
539133-1SET:
539133-1ML:
試験成績書(COA)