フォーム
tablet
包装
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
溶解性
water: soluble
Absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
保管温度
2-8°C
詳細
組換えタンパク質は発現の過程で部分的に分解される場合があります。可溶性分解産物は同時精製され、そして異なる長さのタンパク質フラグメントを有する不均質なタンパク質調製物を生じます。しかし、メタロプロテアーゼは(例えば)細菌中に広く見られ、そしていくつかの技術ではEDTAが除かれていることが必要です。
cOmplete ULTRA錠、Mini、EDTAフリーには、プロテアーゼによる分解からお客様のタンパク質を最適に保護するための最も強力なプロテアーゼインヒビターカクテルが含まれています。EASYpackブリスター包装の錠剤として提供しています。EASYpackは最も使いやすい納品形態を提供します。個々の錠剤は、簡単にブリスターホイルを押し開けて直接緩衝液に押し込まれます。1錠のcOmplete ULTRA錠、Mini、EDTAフリーは、10 mlの抽出液の容量に対して十分です。
cOmplete ULTRA錠、Mini、EDTAフリーは、cOmplete ULTRA錠、Miniと同一であり、唯一の違いは、EDTAまたは他のキレート剤(例えば、EGTA)が含まれていないことです。
cOmplete ULTRA錠、Mini、EDTAフリーには、プロテアーゼによる分解からお客様のタンパク質を最適に保護するための最も強力なプロテアーゼインヒビターカクテルが含まれています。EASYpackブリスター包装の錠剤として提供しています。EASYpackは最も使いやすい納品形態を提供します。個々の錠剤は、簡単にブリスターホイルを押し開けて直接緩衝液に押し込まれます。1錠のcOmplete ULTRA錠、Mini、EDTAフリーは、10 mlの抽出液の容量に対して十分です。
cOmplete ULTRA錠、Mini、EDTAフリーは、cOmplete ULTRA錠、Miniと同一であり、唯一の違いは、EDTAまたは他のキレート剤(例えば、EGTA)が含まれていないことです。
特異性
セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、アスパラギン酸プロテアーゼを阻害します。メタロプロテアーゼ(金属プロテアーゼ)は阻害しません。
アプリケーション
cOmplete™ULTRA錠、Mini、EDTAフリー、EASYpack プロテアーゼインヒビターカクテルは以下の成分として使用されています
- 免疫ブロッティングサンプル調製のための筋サンプルの均質化バッファー[1]
- ウェスタンブロッティングでの脳サンプルからタンパク質を抽出するための放射性免疫沈降アッセイバッファー(RIPA バッファー)[2]
- ウェスタンブロッティングでのヒト胎児腎細胞293(HEK293)ライセートサンプル調製のための溶解バッファー[3]
細胞分解および精製中に、目的のタンパク質は、細胞内に元々存在するプロテアーゼによって切断される危険性があります。完全長タンパク質を確実に得るために、cOmplete™ ULTRA錠を使用して広範囲のプロテアーゼを阻害します。この新しい配合は、標準のcOmplete錠と比較して広範囲なインヒビターであるため、最も高い阻害率を示します。
この新しいプロテアーゼインヒビターカクテルは現在、アスパラギン酸プロテアーゼ、ならびにセリンおよびシステインプロテアーゼを阻害します。cOmplete ULTRA錠は、異なった細胞タイプで最大限の効率を発揮するように開発されました。バクテリア、酵母、昆虫細胞、そして広範囲の高等細胞株の溶解産物で最高の性能が保証されます。[4][5][6]
この錠剤はEDTAを含んでいないため、メタロプロテアーゼは阻害されません。
固定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)を使用したヒスチジンタグタンパク質の精製には、このEDTAフリー錠を、非EDTA適合のIMAC樹脂を使用する用途にお勧めします。あるいは、EDTA含有cOmplete ULTRA、Mini錠を、ロシュ社の新しいEDTA適合クロマトグラフィー材料であるcOmpleteヒスチジンタグ精製樹脂と組み合わせて使用することもできます。
この新しいプロテアーゼインヒビターカクテルは現在、アスパラギン酸プロテアーゼ、ならびにセリンおよびシステインプロテアーゼを阻害します。cOmplete ULTRA錠は、異なった細胞タイプで最大限の効率を発揮するように開発されました。バクテリア、酵母、昆虫細胞、そして広範囲の高等細胞株の溶解産物で最高の性能が保証されます。[4][5][6]
この錠剤はEDTAを含んでいないため、メタロプロテアーゼは阻害されません。
固定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)を使用したヒスチジンタグタンパク質の精製には、このEDTAフリー錠を、非EDTA適合のIMAC樹脂を使用する用途にお勧めします。あるいは、EDTA含有cOmplete ULTRA、Mini錠を、ロシュ社の新しいEDTA適合クロマトグラフィー材料であるcOmpleteヒスチジンタグ精製樹脂と組み合わせて使用することもできます。
特徴および利点
- 大切なタンパク質を守りましょう。
- 妥協しないでください
- 広範囲のプロテアーゼから守ります。
- 形状が錠剤で便利で安全。
構成
幅広い阻害特異性を持った複数のプロテアーゼ阻害剤の独自の混合物です。
物理的形状
ホイルブリスター包装中の錠剤。各錠剤は10 mlの抽出溶液の容量に対して十分です。
調製ノート
使用濃度:10 mlの抽出溶液当たり1錠
使用溶液:取り扱い
錠剤の破損を防ぐために、指の爪ではなく、親指の付け根を使って錠剤を慎重に押してホイルの包装を開けます。
使用溶液の調製
10 mlの抽出溶液中のタンパク質分解活性を阻害するのに1錠で十分です。タンパク質分解活性が非常に高い場合は、10 mlの抽出緩衝液に2~3錠を使用してください。錠剤は抽出媒体に直接添加することができます。
ストック溶液(2倍濃度)
溶解産物に直接使用する代わりに、以下の手順で2倍ストック溶液を調製することができます。
• cOmplete ULTRA錠、Mini、EDTAフリーの1錠をPEまたはPP試験管中の5 mlの再蒸留水に加えます。
• 3分間、または錠剤が完全に溶解するまでボルテックスします。
• 溶液中にまだ非常に細かい粒子が見える場合でも、ストック溶液はすぐに使用できます。これらの粒子が、錠剤の阻害性能を妨げることはありません。
• このストック溶液は2〜8°Cでは4週間安定で、-15〜-25°Cでも少なくとも4週間安定です。
• 2倍ストック溶液の保存中に、粒子が沈殿する可能性があります。使用前にストック溶液を短時間ボルテックスしてください。
保管条件(使用溶液):水に溶解したストック溶液は2〜8°Cで保存して4週間安定で、さらに -15〜-25°Cで少なくとも4週間安定です。
使用溶液:取り扱い
錠剤の破損を防ぐために、指の爪ではなく、親指の付け根を使って錠剤を慎重に押してホイルの包装を開けます。
使用溶液の調製
10 mlの抽出溶液中のタンパク質分解活性を阻害するのに1錠で十分です。タンパク質分解活性が非常に高い場合は、10 mlの抽出緩衝液に2~3錠を使用してください。錠剤は抽出媒体に直接添加することができます。
ストック溶液(2倍濃度)
溶解産物に直接使用する代わりに、以下の手順で2倍ストック溶液を調製することができます。
• cOmplete ULTRA錠、Mini、EDTAフリーの1錠をPEまたはPP試験管中の5 mlの再蒸留水に加えます。
• 3分間、または錠剤が完全に溶解するまでボルテックスします。
• 溶液中にまだ非常に細かい粒子が見える場合でも、ストック溶液はすぐに使用できます。これらの粒子が、錠剤の阻害性能を妨げることはありません。
• このストック溶液は2〜8°Cでは4週間安定で、-15〜-25°Cでも少なくとも4週間安定です。
• 2倍ストック溶液の保存中に、粒子が沈殿する可能性があります。使用前にストック溶液を短時間ボルテックスしてください。
保管条件(使用溶液):水に溶解したストック溶液は2〜8°Cで保存して4週間安定で、さらに -15〜-25°Cで少なくとも4週間安定です。
再構成
水性緩衝液に溶解するか、または抽出媒体に直接加えます。ストック溶液には水のみを使用してください。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Contrasting effects of individual versus combined estrogen and progestogen regimens as working memory load increases in middle-aged ovariectomized rats: one plus one does not equal two
Neurobiology of Aging, 64, 1-14 (2018)
Blood flow restricted training leads to myocellular macrophage infiltration and upregulation of heat shock proteins, but no apparent muscle damage
The Journal of Physiology, 595(14), 4857-4873 (2017)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 27997-28004 (2020-10-24)
Amyloid formation involves the conversion of soluble protein species to an aggregated state. Amyloid fibrils of β-parvalbumin, a protein abundant in fish, act as an allergen but also inhibit the in vitro assembly of the Parkinson protein α-synuclein. However, the
BMC veterinary research, 11, 123-123 (2015-05-27)
Hepatic 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) plays an important role in steroid inactivation and catabolism. Serum concentrations of steroid hormones differ significantly between breeds in pigs, however the molecular mechanism regulating hepatic 3β-HSD expression in different breeds of pigs is poorly understood.
The tumor suppressor HHEX inhibits axon growth when prematurely expressed in developing central nervous system neurons
Molecular and Cellular Neurosciences, 68, 272-283 (2015)