認証
suitable for
品質水準
形状
powder
使用法
sufficient for 6 x 100 mL
メーカー/製品名
Roche
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
hybridization: suitable
色
white
pH
7,0
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for nucleic acid hybridization
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
20-25°C
詳細
DIG Easy Hyb™は、ジゴキシゲニン標識プローブを用いた核酸ブロットに使用されるハイブリダイゼーション溶液です。DIG Easy Hybは、ホルムアミドが含有されていませんが、50%ホルムアミド含有の緩衝液に匹敵するハイブリダイゼーション温度の低下を促進します。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。 DIGシステムは、放射性同位元素を用いた核酸の標識と検出に代わる、感度の良い、費用効率の高い方法として確立されました。DIGシステムの多用途性を証明する多くの刊行物が入手できるため、放射標識を使用することは、ハイブリッド形成法用にDNAを標識する唯一のオプションではなくなりました。
アプリケーション
DIG Easy Hyb顆粒は非放射性(たとえば、ジゴキシゲニン標識)核酸プローブを用いたすべてのメンブレンハイブリダイゼーション分析に適用可能です。特にDIGキットと共に使用するよう設計されています。
特徴および利点
- DIG Easy Hyb™は、すぐに使える便利なハイブリダイゼーションバッファーであり、時間と労力を節約できます。
- DIG Easy Hybは、ハイブリダイゼーションバッファーのより環境に配慮した代替品を提供することで、グリーンケミストリーの原則に適合しています。
調製ノート
標準溶液:プラスチックボトルに64 mLの滅菌済み再蒸留水を慎重に加え、直ちに37℃で5分間撹拌して溶解させます。100 mLを6本で必要な時に新たなDIG Easy Hybを「生成する」ことができます―長期間の溶液の保存は必要ありません。
注意:ノーザンブロッティングへ適用の際は、DIG Easy Hyb顆粒をRNアーゼフリーの条件下で溶解する必要があります。
注意:ノーザンブロッティングへ適用の際は、DIG Easy Hyb顆粒をRNアーゼフリーの条件下で溶解する必要があります。
無害の顆粒、プラスチックボトルに小分けされています。再溶解後1倍濃度溶液100 mLとして提供され、そのまま使用が可能です。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
法的情報
DIG Easy Hyb is a trademark of Roche
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of biological chemistry, 289(23), 16006-16015 (2014-04-24)
There are multiple isoforms of p90 ribosomal S6 kinase (RSK), which regulate diverse cellular functions such as cell growth, proliferation, maturation, and motility. However, the relationship between the structures and functions of RSK isoforms remains undetermined. Artemia is a useful
Plant biotechnology (Tokyo, Japan), 37(1), 69-75 (2020-05-05)
Retrotransposons are mobile genetic elements capable of transposition via reverse transcription of RNA intermediates. Rice cultivar Nipponbare contains two nearly identical genomic copies of Tos17, an endogenous copia-like LTR retrotransposon, on chromosomes 7 (Tos17 Chr.7) and 10 (Tos17 Chr.10), respectively.
Current biology : CB, 21(20), 1704-1715 (2011-10-18)
Neurons require highly specialized intracellular membrane trafficking, especially at synapses. Rab GTPases are considered master regulators of membrane trafficking in all cells, and only very few Rabs have known neuron-specific functions. Here, we present the first systematic characterization of neuronal
Fungal genetics and biology : FG & B, 48(6), 602-611 (2011-02-18)
Several Aspergillus species are well-known for the production of a variety of organic acids. In this study, a cloned based transcriptomics approach was used to identify genes crucial in the biosynthesis pathway for one of these acids, itaconic acid. From
Translational vision science & technology, 9(9), 47-47 (2020-09-17)
Fuchs' endothelial corneal dystrophy (FECD) is the leading indication for corneal transplantation. Seventy percent of cases are caused by an intronic CTG triplet repeat expansion in the TCF4 gene that results in accumulation of pathogenic expanded CUG repeat RNA (CUGexp)
プロトコル
Protocol for DIG Easy Hyb™ Granules Protocol & Troubleshooting
DIG Easy Hyb™バッファーを用いた核酸ブロットハイブリダイゼーションは、ナイロン膜に結合する標的に対するジゴキシゲニン(DIG)標識プローブに使用できる理想的な方法です。ハイブリダイゼーションの感度およびプロトコルの強化についてご覧ください。