スキップする
CSPD-RO
Roche
CSPD,調製済み
Disodium 3-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo [3.3.1.13,7]decan}-4-yl)phenyl phosphate
別名:
調整済み、cspd
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥63,300
2 x 50 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥80,200
この商品について
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.54
¥63,300
在庫あり出荷可能詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
>98% (HPLC)
form
solution
mol wt
Mr 461
packaging
pkg of 1 mL (11655884001[25mM]), pkg of 2 × 50 mL (11755633001[0.25mM] ready-to-use)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
CSPDは、アルカリホスファターゼ用の発光基質であり、可視光を生成することで、極めて迅速かつ高感度な生体分子の検出を可能にします。放出される光はX線フィルムまたはルミネッセンスイメージングシステムに記録されます。
Application
調製済みCSPDは、次の用途で使用されています。
  • メンブレンブロット上の標識核酸プローブの非放射性検出(サザンブロット、ノーザンブロット、ウェスタンブロットおよびドットブロット)
  • コロニーおよびプラークハイブリダイゼーション
  • ゲルシフトアッセイ
  • シーケンシング
溶液中または固体支持体中のアルカリホスファターゼおよびアルカリホスファターゼ抱合体の検出に使用できます。
Features and Benefits
  • 迅速かつ高感度な基質により、時間を削減します。
  • 簡単にはがすことができ、膜をリプローブできます。
  • 各実験において最大2日間の複数暴露が可能です。
  • 濾過により基質を再利用でき、アジ化ナトリウム中で保存できます。
Physical form
25mM溶液(11.6mg/mL)、100倍濃縮液、無色溶液(11655884001)。0.25mM溶液(0.116mg/mL)、調整済み、無色溶液(11755633001)。
Preparation Note
保管条件(使用液):洗浄バッファー:15~25°C
マレイン酸バッファー15~25°C
検出バッファー:15~25°C
ブロッキングストック溶液、10倍:2~8°C
ブロッキング溶液:常に用時調製
抗体溶液:2~8°C
Other Notes
ライフサイエンス研究用途に限ります。診断に使用しないでください。
純度:HPLCにより精製
展開時間:不定
注:X線フィルムへの初回露光は15~30分間行う必要があります。初回露光後にフィルムを調べ、その結果に基づいて露光時間を決めます。
プレインキュベーション(37°C、10分間)によって活性化されます。
膜の乾燥(バックグラウンド)を避けるために、素早く基質を添加してください。
ブロットの被覆にプラスチック製のラップは使用しないでください。ハイブリダイゼーションバッグ、酢酸シートプロテクター、または2シートの透過フィルムを使用してください。
ニトロセルロースメンブレンを使用しないでください。
基質の添加後、数日間繰り返し露光できます。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点(°C)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)