Merck
11666681001
Roche
箱入りバッファー、プレミックスSSCバッファー、20x
pH 7.0, pkg of 4 L, solution
別名:
SSCバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
solution
包装
pkg of 4 L
メーカー/製品名
Roche
pH
7.0
輸送温度
ambient
保管温度
20-25°C
詳細
20x 希釈溶液
アプリケーション
Buffers in a Box、Premixed PBS Buffer, 20xは以下の用途で使用されています:
  • パラフィン包埋組織標本におけるmiRNAの発現を測定するためのin situ ハイブリダイゼーションの洗浄バッファーとして
  • U2-OS細胞および初代神経培養物を使用した単一分子蛍光in situハイブリダイゼーション(smFISH)プロトコルの洗浄バッファーとして
  • インタクトな細胞および組織サンプルにおける遺伝子発現プロファイリングのためのRNAの蛍光in situシーケンシング(FISSEQ)で使用するローリングサークル増幅(RCA)ハイブリダイゼーションバッファーの成分として
特徴および利点
  • 孔径0.2 μmのメンブレンを使用した濾過により精製した、安定した20倍の生理食塩水クエン酸ナトリウム(SSC)溶液
  • 酵素的および非酵素的分解に耐性
  • ヌクレアーゼおよびプロテアーゼ活性なし
  • 室温で保存可能
品質
汚染物質なし:最新の品質管理手順に従い、DNアーゼおよびRNアーゼは含まれていません。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Malgorzata J Latallo et al.
Methods (San Diego, Calif.), 162-163, 12-22 (2019-03-25)
The central dogma of molecular biology reaches a crescendo at its final step: the translation of an mRNA into its corresponding protein product. This process is highly regulated both spatially and temporally, requiring techniques to interrogate the subcellular translational status