Merck
11388908910
Roche
ビオチン-16-UTP
pkg of 25 μL (250 nmol; 10mM)
別名:
ビオチン-16-UTP, ビオチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥53,100
¥53,100
出荷可能日2025年4月30日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥53,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
¥53,100
出荷可能日2025年4月30日詳細
アッセイ
97.7% (HPLC)
品質水準
フォーム
solution
分子量
Mr 987.5 (biotin-16-UTP-Li4)
包装
pkg of 25 μL (250 nmol; 10mM)
メーカー/製品名
Roche
colorless
溶解性
water: miscible
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
ビオチン-16-UTPのビオチンはアミド結合を介してウリジン三リン酸に結合します。ビオチン-16-UTPはSP6、T3、T7 RNAポリメラーゼの基質です。In vitro転写反応においてUTPの代わりに使用することで、RNAを標識することができます。[1]T7、SP6、またはT3プロモーターを持つ直線状鋳型DNAにそれぞれ対応するRNAポリメラーゼとATP、GTP、CTP、UTP、およびビオチン-16-UTPを用いてin vitroで転写します。
アプリケーション
ビオチン標識RNAは、以下のハイブリダイゼーションプローブとして使用できます:
  • ノーザンブロット法
  • サザンブロット
  • プラークリフトまたはコロニーリフト
  • RNase保護実験
  • In situハイブリダイゼーション
  • マイクロアレイハイブリダイゼーション[2][3]
標識RNAはその後、蛍光ストレプトアビジン複合体で検出したり、ストレプトアビジン-AP複合体を用いたELISA法で検出できます。
品質
一般的分析:85%以上ビオチン-16-UTP(HPLC、面積%)。
物理的形状
ビオチン-16-UTP、テトラリチウム塩、10 mM溶液
その他情報
ライフサイエンス研究用途に限ります。診断用途に使用しないでください。
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
11388908910:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Damian LaGamba et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 234(1), 132-142 (2005-07-13)
One of the most fundamental biological processes in development, as well as a primary mechanism for tumor metastasis, is epithelial-mesenchymal transformation (EMT). To gain a greater understanding of this transition, we have obtained a genomic profile of the critical stages
Chenying Li et al.
Haematologica, 105(1), 148-160 (2019-04-13)
Homoharringtonine, a plant alkaloid, has been reported to suppress protein synthesis and has been approved by the US Food and Drug Administration for the treatment of chronic myeloid leukemia. Here we show that in acute myeloid leukemia (AML), homoharringtonine potently
Subramaniam Jayanthi et al.
PloS one, 4(6), e6092-e6092 (2009-07-01)
Methamphetamine (METH) is an illicit toxic psychostimulant which is widely abused. Its toxic effects depend on the release of excessive levels of dopamine (DA) that activates striatal DA receptors. Inhibition of DA-mediated neurotransmission by the DA D1 receptor antagonist, SCH23390
Aikaterini Tsaousi et al.
Circulation research, 108(4), 427-436 (2011-01-05)
Vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation causes intimal thickening in atherosclerosis and restenosis. Previously, we demonstrated that Wnt/β-catenin signaling upregulates VSMC proliferation in vitro. We examined this pathway in vivo and investigated the involvement of specific Wnt proteins in VSMC
Mikail E Abbasov et al.
Nature chemistry, 13(11), 1081-1092 (2021-09-11)
Recent advances in chemical proteomics have begun to characterize the reactivity and ligandability of lysines on a global scale. Yet, only a limited diversity of aminophilic electrophiles have been evaluated for interactions with the lysine proteome. Here, we report an