Merck
U6875
Sigma-Aldrich
ウリジン 5′-三リン酸 トリス塩
Type VI, ≥90%
別名:
UTP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,500
500 MG
¥110,000
¥23,500
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,500
500 MG
¥110,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N2O15P3
CAS番号:
分子量:
484.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,500
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
タイプ
Type VI
品質水準
アッセイ
≥90%
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.C4H11NO3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI Key
NHMNWWVJZZPKSL-IAIGYFSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
UTPは、肺胞II型(AT2)細胞の細胞内Ca2+濃度の研究に使用されています[1]。UTPは、デオキシシチジンキナーゼ(DCK)または全細胞溶解物を使用したin vitroキナーゼアッセイのリン酸ドナーとしても使用されています[2]
ウリジン5′三リン酸トリス塩は、次の用途で使用されています。
  • THP1単球中のプリン受容体P2Y2に対するその活性化能を調べるため。[3]
  • in vitro RNA重合アッセイで使用される非放射性ヌクレオシド三リン酸溶液の成分として。[4]
  • 動的質量再分布(DMR)アッセイにおいてヒト胚腎細胞(HEK293T)P2Y2アゴニストとして。[5]
生物化学的/生理学的作用
P2Yレセプタ-アゴニストです。
ウリジン5′-三リン酸(UTP)は、酵素ヌクレオシド二リン酸キナーゼ(NDPK)の存在下でウリジン5′-二リン酸(UDP)から合成されます。[6]植物細胞にはウリジンがUTPとして多く含まれています。UTPのアミノ化によりCTPが生じ、この反応は酵素CTPシンセターゼにより触媒されます。[6]UTPはプリン受容体(P2Y2)に作用し、平滑筋細胞(SMC)の分裂活性化を媒介します。また、SMCにおけるオステオポンチンの発現を調節します。[7]UTPは痰誘導物質であり、気道の炎症の評価への使用が有望視されています。[8]
調製ノート
ウリジン5′-三リン酸(UTP)トリス塩は、50 mg/mlの水に溶けて無色透明の溶液を生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
U6875-500MG:
U6875-1G:
U6875-BULK:
U6875-25MG:
U6875-100MG:
U6875-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Validity and safety of sputum induction by inhaled uridine 5?-triphosphate
Tamaoki JUN, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164(3), 378-381 (2001)
B E Isakson et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 281(4), C1291-C1299 (2001-09-08)
The alveolar epithelium consists of two cell types, alveolar type I (AT1) and alveolar type II (AT2) cells. We have recently shown that 7-day-old cultures of AT2 cells grown on a type I collagen/fibronectin matrix develop phenotypic characteristics of AT1
HIV-1 Envelope Overcomes NLRP3-Mediated Inhibition of F-Actin Polymerization for Viral Entry
Paoletti A, et al.
Testing, 28(13), 3381-3394 (2019)
Dynamic mass redistribution reveals diverging importance of PDZ-ligands for G protein-coupled receptor pharmacodynamics
Camp ND, et al.
Pharmacological Research, 105(3), 13-21 (2016)
Purine and pyrimidine nucleotide synthesis and metabolism
The Arabidopsis Book / American Society of Plant Biologists, 1 (2002)