Merck
11442074001
Roche
BM-Purple
Roche, pkg of 100 mL, solution
別名:
発色性基質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
形状
solution
品質水準
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
Roche
dark purple
溶解性
H2O: insoluble
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
BMパープルは、酵素免疫アッセイを促進するためにデザインされたアルカリホスファターゼ(AP)用発色基質です。これは、膜または固体支持体上のAP結合部位に永続的な濃い紫色のバンドまたはスポットを生じさせます。安定化された基質溶液は、混合も復元調製もすることなくボトルから直接使用できます。これを使用すると、BCIP/NBT 2ボトルシステムを使用した場合よりもバックグラウンド染色が減少し、感度は損なわれません。反応生成物は濃い紫色を呈し、水にほとんど溶けません。この暗紫色は目視できます。
使用前の外観:淡黄色;
発色後:濃い紫色
アプリケーション
  • 以下の比色法AP基質:免疫細胞組織化学
  • ウエスタンブロット
  • サザンブロット
  • ノーザンブロット
  • コロニーおよびプラークハイブリダイゼーション
  • In situハイブリダイゼーション
構成
すぐに使える溶液。
調製ノート
ワーキング濃度:ブロッキング試薬として200 mUのPODおよびカゼインを用い、最良の結果が得られています。
ワーキング溶液:水への溶解性:不溶。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christoph Kessle
Nonradioactive Analysis of Biomolecules null
Valentina Garcia-Lee et al.
The International journal of developmental biology, 65(4-5-6), 395-401 (2020-09-16)
The cell differentiation of the musculoskeletal system is highly coordinated during limb development. In the distal-most region of the limb, WNT and FGF released from the apical ectodermal ridge maintain mesenchymal cells in the undifferentiated stage. Once the cells stop
Jonas Malkmus et al.
Nature communications, 12(1), 5557-5557 (2021-09-23)
Precise cis-regulatory control of gene expression is essential for normal embryogenesis and tissue development. The BMP antagonist Gremlin1 (Grem1) is a key node in the signalling system that coordinately controls limb bud development. Here, we use mouse reverse genetics to
Ning Pan et al.
PloS one, 7(1), e30358-e30358 (2012-01-27)
Atonal homolog1 (Atoh1) is a bHLH transcription factor essential for inner ear hair cell differentiation. Targeted expression of Atoh1 at various stages in development can result in hair cell differentiation in the ear. However, the level and duration of Atoh1
Chunyan Li et al.
Nature communications, 12(1), 1094-1094 (2021-02-19)
Seahorses have a circum-global distribution in tropical to temperate coastal waters. Yet, seahorses show many adaptations for a sedentary, cryptic lifestyle: they require specific habitats, such as seagrass, kelp or coral reefs, lack pelvic and caudal fins, and give birth