Merck
10476498001
Roche
ルシフェラーゼ
from Photobacterium fischeri
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bacterial (Photobacterium fischeri)
包装
pkg of 2 mg
メーカー/製品名
Roche
最適pH
6.8
輸送温度
wet ice
詳細
内容物: 凍結乾燥物
比活性:FMNとミリスチンアルデヒドを基質として、+25°Cで約15 mU/mgタンパク質、および50 mU NAD(P)H:FMNオキシドレダクターゼ/mLアッセイ溶液(Photinus pyralisから得られた1 mUルシフェラーゼによるピロリン酸生成下でのATP系における相対発光に基づく)。
アルカナール還元FMN-酸素オキシドレダクターゼ(1-ヒドロキシル化、発光)
細菌由来のルシフェラーゼは、α鎖およびβ鎖とのヘテロ二量体として存在します。
アプリケーション
ルシフェラーゼは以下の用途に用いられています。
  • 生物発光画像検査のため乳房腫瘍凍結切片に添加
  • ルシフェラーゼ反応混合物の成分として
  • ザイモモナス・モビリス(Zymomonas mobilis)の生物発光アッセイ用の膜の調製に
生物化学的/生理学的作用
ルシフェラーゼは、酸素および長鎖アルデヒドの存在下で還元フラビンモノヌクレオチドのフラビンモノヌクレオチド、可視光、および脂肪酸への変換を触媒します。ルシフェラーゼは高感度定量用のレポーター酵素です。ルシフェラーゼ融合タンパク質は、特に生細胞におけるタンパク質ベースの相互作用研究の多くで役立っています。
品質
混入物:<10 mU NADH:FMNオキシドレダクターゼ/mgタンパク質、<10 mUミオキナーゼ/mgタンパク質、および<1 mU NADHオキシダーゼ/mgタンパク質
保管および安定性
2~8°Cで保管してください。 (約20%の活性の低下が12ヵ月以内に発生する場合があります。)
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
S Walenta et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 51(3), 840-848 (2001-11-09)
It has been shown that oxygen gradients exist in R3230AC tumors grown in window chambers. The fascial surface is better oxygenated than the tumor surface. The purpose of the present study was to determine whether gradients exist for energy metabolites
A Eberhard et al.
Biochemistry, 20(9), 2444-2449 (1981-04-28)
Synthesis of bacterial luciferase in some strains of luminous bacteria requires a threshold concentration of an autoinducer synthesized by the bacteria and excreted into the medium. Autoinducer excreted by Photobacterium fischeri strain MJ-1 was isolated from the cell-free medium by
Mary P Hall et al.
ACS chemical biology, 7(11), 1848-1857 (2012-08-17)
Bioluminescence methodologies have been extraordinarily useful due to their high sensitivity, broad dynamic range, and operational simplicity. These capabilities have been realized largely through incremental adaptations of native enzymes and substrates, originating from luminous organisms of diverse evolutionary lineages. We
Interspecific luciferase beta subunit hybrids between Vibrio harveyi, Vibrio fischeri and Photobacterium leiognathi
Almashanu S, et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 9(9), 803-809 (1996)
Uldis Kalnenieks et al.
Microbiology (Reading, England), 149(Pt 7), 1739-1744 (2003-07-12)
The respiratory inhibitor cyanide stimulates growth of the ethanologenic bacterium Zymomonas mobilis, perhaps by diverting reducing equivalents from respiration to ethanol synthesis, thereby minimizing accumulation of toxic acetaldehyde. This study sought to identify cyanide-sensitive components of respiration. In aerobically grown
資料
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.