YY3029354
1 of 10
Millipore
XX3002510
フィルターホルダーサポートスクリーン ステンレススチール製
YY3014234
142 mm フィルターホルダー用サポートスクリーン、PTFE コーティング
XX4304707
ステンレス鋼サポートスクリーン、47 mm
XX6200035
Hand Vacuum Pump, stainless steel
XX4502500
HPフィルターホルダー、25 mm、ステンレス鋼
XX6504730
Patch Test Kit
XX4004700
ステンレススチール製圧力フィルターホルダー、47 mm、100 mL
XX3001200
スウィニーフィルターホルダー13 mm、ステンレス鋼
XX45025RK
交換部品キット、25 mm フィルターホルダー
SX0002500
スウィネクスフィルターホルダー
PTFE
100
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
Filter Housings
Filtration
Filtration for Bioprocessing
Sterile Filtration and Bioburden Control
製品番号
ロット番号・バッチ番号