Yes, the Swinny filter holder accommodates 13 mm membranes.
おすすめの製品
物質
PTFE O-ring
PTFE gasket
PTFE seal
stainless steel housing
stainless steel screen
品質水準
パラメーター
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
pressure filtration: suitable
L
3.3 cm
直径
1.6 cm
フィルタ直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
プレフィルター直径
10 mm
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
シリンジフィルターを自作しましょう!マイクロシリンジとスウィニーフィルターホルダーが、皆様のアプリケーションに最適なメンブレンのタイプと直径を選択できる柔軟性をもたらします。除菌のために、メンブレンを装着したままでフィルターホルダーを高圧蒸気滅菌できます。小容量の液体はシリンジで採水してウルトラクリーニングまたは滅菌し、大容量をろ過する場合はライン内に装着してください。
特徴および利点
•2種類のサイズで幅広い処理容量に対応します
•耐久性に優れたステンレス鋼構造が長年にわたる使用を保証し、使い捨てシリンジフィルターの廃棄量を削減します
•除菌のために、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌できます
用途:
液体のウルトラクリーニングまたは滅菌
XX3001200 スウィニーフィルターホルダー13 mm、ステンレス鋼
XX3002500 マイクロシリンジフィルターホルダー25 mm、ルアーロック、ステンレス鋼
XX3002514 マイクロシリンジフィルターホルダー25 mm、NPTF、ステンレス鋼
交換用パーツ
XX30012RK スウィニー13 mm交換用パーツキット
XX30025RK マイクロシリンジ25 mm交換用パーツキット
特徴および利点
•2種類のサイズで幅広い処理容量に対応します
•耐久性に優れたステンレス鋼構造が長年にわたる使用を保証し、使い捨てシリンジフィルターの廃棄量を削減します
•除菌のために、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌できます
用途:
液体のウルトラクリーニングまたは滅菌
XX3001200 スウィニーフィルターホルダー13 mm、ステンレス鋼
XX3002500 マイクロシリンジフィルターホルダー25 mm、ルアーロック、ステンレス鋼
XX3002514 マイクロシリンジフィルターホルダー25 mm、NPTF、ステンレス鋼
交換用パーツ
XX30012RK スウィニー13 mm交換用パーツキット
XX30025RK マイクロシリンジ25 mm交換用パーツキット
原理
圧力
調製ノート
滅菌法
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.