Merck
XX3002510
Millipore
フィルターホルダーサポートスクリーン ステンレススチール製
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
サポートスクリーン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
stainless steel
品質水準
直径
25 mm
適合性
for use with Swinny 13
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
超清浄で、少量の溶媒をスクイズボトル方式で分注できます。この手動圧力式ディスペンサーは、送達管に装着されたフィルターホルダーを特徴とします。ろ過される溶剤を表面に向けるために使用します。
特長・利点:
•内蔵ハンドポンプのため外付けポンプは不要です。
•最大1 Lの溶媒を保持できます
用途:
汚染分析前の溶媒ろ過、機械加工部品および採取容器の溶媒洗浄
XX6602500:溶媒ろ過ディスペンサー
交換用部品:
XX6602501:フラスコおよびネオプレン栓
XX3002502:フィルターホルダーガスケット、PTFE
XX3002510:フィルターホルダーサポートスクリーン、ステンレススチール