Merck
Z290645
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥60,700
¥60,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥60,700
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥60,700
Check Cart for Availability
物質
glass housing
特徴
graduation
包装
pkg of 1 ea
漏斗容量
1000 mL
膜直径
90 mm
ネック直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)