Merck
TX0279
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), meets USP/NF, inhibitor-free, OmniSolv®
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
bp:
65-67 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
テトラヒドロフラン, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
グレード
HPLC grade
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
シェルフライフ
12 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.02% Peroxide (as H2O2)
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤2 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
転移温度
flash point -20 °C
溶解性
water: miscible
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
UV吸収
λ: 212 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
general analytical
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
TX0279P-1 is packaged in poly coated glass bottles
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)*0.02% maxRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 212 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off212nm maxWater (H2O)0.02% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX0279-25PL:
US1TX0279/39:
TX0279DL-38:
US1TX0279/NS20:
TX0279-7:
US1TX0279/38:
TX0279-35:
TX0279-33:
TX0279-32:
TX0279-36:
TX0279-39:
US1TX0279/34:
TX0279-34:
US1TX0279/36:
TX0279-38:
TX0279P-1:
TX0279SO-39SK:
TX0279-31:
TX0279SO-38SK:
US1TX0279AK31:
TX0279-6:
US1TX0279/35:
TX0279-NP20:
US1TX0279/33:
TX0279-NS20:
TX0279SW-31:
TX0279-1:
TX0279AK-31:
TX0279PH-39:
TX0279-901:
TX0279PH-40:
US1TX0279/32:
試験成績書(COA)