SCT059
BioTracker TiYビメンチン生細胞色素
Live cell imaging probe for identifying tumor initiating cells (TICs) in a variety of epithelial cancers, including lung cancer. The TiY probe binds to vimentin expressed in TICs.
別名:
Live cell imaging probe, Tumor Initiating Cell (TIC) dye
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
詳細
ビメンチンは、上皮間葉転換(EMT)を受けている細胞で発現亢進される中間径フィラメントタンパク質であるため、一般にEMTマーカーとして用いられています。腫瘍始原細胞(TIC)は、肺癌を含むさまざまな上皮癌の臨床再発および転移に関与していることが示唆されています。
BioTracker TiYビメンチンは、分化した腫瘍細胞または正常細胞に対してTICを選択的に染色する生細胞蛍光色素です。TiYは、患者の腫瘍から機能的に活性のあるTICを可視化し、濃縮するために使用できます。TiYは、腫瘍形成細胞に対してCD166抗体よりも優れた選択性を示し、さまざまな種類のがん(肺癌、CNS癌、黒色腫、乳癌、腎臓癌、卵巣癌、結腸癌、前立腺癌)におけるTICのTiY染色に基づく細胞選別に使用できます。高濃度では、TiYは非TICおよび正常組織細胞に対して選択的な抗TIC活性を示します。
スペクトル特性
吸収:553 nm
発光:573 nm
参考文献
Lee Y et al. Identification of Tumor Initiating Cells with a Small-Molecule Fluorescent Probe by Using Vimentin as a Biomarker.Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Mar 5;57(11):2851-2854.
BioTracker TiYビメンチンは、分化した腫瘍細胞または正常細胞に対してTICを選択的に染色する生細胞蛍光色素です。TiYは、患者の腫瘍から機能的に活性のあるTICを可視化し、濃縮するために使用できます。TiYは、腫瘍形成細胞に対してCD166抗体よりも優れた選択性を示し、さまざまな種類のがん(肺癌、CNS癌、黒色腫、乳癌、腎臓癌、卵巣癌、結腸癌、前立腺癌)におけるTICのTiY染色に基づく細胞選別に使用できます。高濃度では、TiYは非TICおよび正常組織細胞に対して選択的な抗TIC活性を示します。
スペクトル特性
吸収:553 nm
発光:573 nm
参考文献
Lee Y et al. Identification of Tumor Initiating Cells with a Small-Molecule Fluorescent Probe by Using Vimentin as a Biomarker.Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Mar 5;57(11):2851-2854.
アプリケーション
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
生細胞色素
研究のサブカテゴリ
細胞イメージング
細胞イメージング
肺癌を含むさまざまな上皮癌における腫瘍始原細胞(TIC)を特定するための生細胞イメージングプローブ。TiYプローブはTiCに発現したビメンチンに結合します。
品質
純度: ≥ HNMR、LC-MS、HPLC、元素分析により98%と確認。
モル質量:541.87 g/mol
モル質量:541.87 g/mol
物理的形状
凍結乾燥
保管および安定性
BioTracker TiYビメンチン生細胞色素は-20℃で遮光して保存してください
注:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
注:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3