Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SCT011
Sigma-Aldrich
LuminiCell Tracker 670-細胞標識キット
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIEDots) that can be used to label cells for long term cell tracking and cell tracing in vitro and in vivo experiments.
別名:
AIEDots Cell Tracker Dye, AIE Live Cell Fluorescent Dye, Fluorescent Cell Tracking Dye, Live Cell Fluorescent Nanoparticles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
最大吸光:510 nm
最大発光:670 nm
推奨フィルター:
励起:458/488/543 nm
発光:670~800 nm
蛍光プローブと量子ドットによる長期的かつ非侵襲の細胞トラッキングは、ライフサイエンスや生物医工学にとって非常に重要です。現在用いられている細胞蛍光標識法には、シグナル持続時間が短い、バックグラウンド自己蛍光が高い、またGFPによる分子クローニング操作に時間がかかるといった制約があります。LuminiCell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>は、AIEDotと呼ばれる凝集誘起発光技術をベースとする生体適合性の有機蛍光ナノ粒子です。凝集誘起発光(AIE)分子は、他の一般的なフルオロフォア(量子ドット、GFPなど)とは逆の原理で蛍光発光します。プロペラ型AIE蛍光原は溶液中では非蛍光性ですが、凝集体形成時には高度な蛍光性を示します。このような違いにより、LuminiCell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>はシグナル消失を最小限に抑えながら非常に高い蛍光強度を示すことができ、in vitroで最大10日間、 in vivoで最大21日間の生細胞蛍光標識を可能にします。これらの特性から、長期の生細胞バイオイメージング実験のための最適なツールの候補となっています。
Luminicell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-670細胞標識キットには、TAT配列を含む赤色蛍光AIEDotナノ粒子が含まれています。これらのナノ粒子は、長期的な細胞のトラッキングとトレースを行う実験で細胞を蛍光標識するために使用できます。
特徴および利点
● 高い輝度:他の細胞標識技術の10倍
● 光安定性:シグナル消失せずに3倍長く蛍光発光
● 生体適合性:生物学的用途に適した非毒性有機ナノ粒子
● 短いプロトコル:簡単なプロトコルで4時間以内に細胞を標識
品質
吸光度:510±5 nm
濃度:180~220 nM
蛍光発光:665±10 nm
670 nmでの輝度:≥1.7X10^7 M-1cm-1
細胞アッセイ:HeLa細胞蛍光
物理的形状
20 nM、0.5 mL PBS(pH 7.4)中
保管および安定性
受領したら-2~8°Cで保存してください。室温または水槽内で融解してください。 凍結させないでください。
注:配送中のナノ粒子凝集が原因で微粒子が生じることがあります。 その場合は、LuminiCell Trackerのバイアルを使用前に1分ずつ3回超音波分解処理して微粒子を溶液に戻してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SCT011:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shiying Liu et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(19), 11925-11933 (2016-04-29)
Mesenchymal stem cells (MSCs) have proved to be a promising and abundant cell source for tissue and organ repair in regenerative medicine. However, the cell fate, distribution and migration of these transplanted cells are still unclear due to the limited
Aggregation-Induced Emission: Together We Shine, United We Soar!
Ju Mei et al.
Chemical reviews, 115(21), 11718-11940 (2015-10-23)
Kai Li et al.
Scientific reports, 3, 1150-1150 (2013-01-30)
Long-term noninvasive cell tracing by fluorescent probes is of great importance to life science and biomedical engineering. For example, understanding genesis, development, invasion and metastasis of cancerous cells and monitoring tissue regeneration after stem cell transplantation require continual tracing of
資料
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIE Dots) that can be used to label cells and vasculature for long-term live cell tracking and tracing experiments.