スキップする
A7089
Accumax 溶液
sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Cell detachment solution
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mL
在庫from市川市大町368
¥41,800
500 mL
カートの在庫状況を確認する
¥113,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
Concentration:
1 ×
¥41,800
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
solution
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
pH
6.8-7.8
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Accumaxは、懸濁培養中のハイブリドーマ、CHO、BHK、293、COSおよびSf9凝集細胞の解離に有効であることが証明されています。 この溶液は、解離細胞の計数、ウイルス形質移入アッセイ、細胞分類、フローサイトメトリーおよびバイオリアクターのスケールアップにきわめて有効です。 Accymaxは、正確な細胞計数、一次組織からの細胞の脱離、標準的細胞培養プラスチック器具および接着コーティングプラスチック器具からの通常の細胞脱離を目的として凝集細胞培養物から単一細胞懸濁液を調製するためにも使用されています。
TM = ["Accumax"]ソリューションは以下の用途に使用されています:
  • 上皮細胞の細胞外マトリックス(ECM)からの単層カーボンナノチューブの分離
  • 継代前の網膜色素上皮細胞の解離
  • 膵臓からの膵島の解離
Biochem/physiol Actions
Accumaxは、タンパク質分解酵素およびコラーゲン溶解酵素で構成される細胞脱離溶液です。 各ボトルに100 mLの1倍Accumax酵素Dulbecco′s PBS溶液が含まれています。Accumaxには哺乳動物または細菌由来の産物は含まれていません。
Features and Benefits
細胞での用途にin vitroでそのまま使用できる滅菌済み溶液。
Preparation Note
この製品は、滅菌済みのすぐに使用できる凍結液として供給されます。 Accumaxは使用前に37℃で解凍する必要があり、凝集細胞サンプルに同量を添加します。 インキュベーションのために5~10分間37℃に置き、通常の方法で細胞を計数します。
ダルベッコPBS(0.2 g/L KCl、0.2 g/L KH2PO4、8 g/L NaCl、1.15 g/L Na2HPO4)で調製。製品の使用法情報ウェブサイト上の製品データシートをご参照ください。
Legal Information
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Disclaimer
Accumaxは-20℃で保存すると安定します。解凍後、Accumaxを4℃で最大2ヵ月保存できます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A6964SCR005T3924
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solution
concentration
1 ×
concentration
400-600 units/mL
concentration
-
concentration
1 ×
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
pH
6.8-7.8
pH
6.8-7.8
pH
-
pH
7.0-8.0
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile; sterile-filtered
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. After thawing Accumax, can I make aliquots and freeze them?
    1 回答
    1. Although not validated, many users choose to aliquot the Accumax into single use vials after the initial thaw to store frozen at -20 °C until the expiration date.
      役に立ちましたか?
  2. Is your accumax gmp grade and made in a gmp compliant facility and is animal free?
    1 回答
    1. This Accumax™ solution does not contain mammalian- or bacterial-derived products. It is not a GMP grade. This product is assigned a quality level of 200. Products with quality level of 200 are not suitable for GMP. Products with quality levels 400 or higher are suitable for GMP.
      Currently, there is no GMP grade product available.
      Please see the quality brochure below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/193/133/m-clarity-brochure-br3925en-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the size of the bottle in size specifications (inches, centimeters)?
    1 回答
    1. See below for the 100 mL and 500 mL bottle dimensions:
      100 mL
      Height: 104.1 mm
      Height w/cap: 108.8 mm
      Opening inner diameter: 28.4 mm
      Outer thread diameter: 37.3 mm
      500 mL
      Height: 173.2 mm
      Height w/cap: 177.8 mm
      Opening inner diameter: 28.4 mm
      Outer thread diameter: 38 mm
      役に立ちましたか?
  4. What is the appropriate cell dissociating product to be used for ES cells that will be injected into blastocysts?
    1 回答
    1. Accutase®, product A6964, or Accumax™ (Accutase® with DNase), product A7089, will work well for dissociation of ES cells. The Accutase® product has protease and dispase activity to dissociate the cells.  The Accumax™ product also has DNase to limit the aggregation that is caused by DNA released from ruptured cells during the dissociation/scraping.Please see the reference and link below for more information on the use of Accutase® with ES cells:Mol Reprod Dev. 2008 May;75(5):818-27
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.