Merck
SCM004
Sigma-Aldrich
ENStem-A 神経増殖培地
The ENStem-A Neural Expansion Medium is a defined serum-free formulation that has been optimized for the culture & expansion of ENStem-A Human Neural Progenitor Cells.
別名:
Neural Stem Cell Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
ENStem-A 神経増殖培地は、ENStem-A ヒト神経前駆細胞の培養と増殖のために最適化された、合成無血清製剤です。 L-グルタミン(別売り)および FGF-2(別売り)と併用することにより、ENStem-ATM ヒト神経前駆細胞の維持および増殖が可能となります。
アプリケーション
ENStem-A ヒト神経前駆細胞を用いた細胞培養プロトコルは、 ENStem-A ヒト神経前駆細胞増殖キット(カタログ番号 SCR055)に添付されているデータシートに記載されています。
構成
ENStem-A 神経増殖培地、500 mL(部品番号 SCM004a)
FGF-2、50ug、凍結乾燥品(部品番号 GF003)
品質
各ロットの培地は、ENStem-ATM ヒト神経前駆細胞の最適な細胞成長および増殖がテストされています。
無菌性試験: 陰性
物理的形状
ENStem-ATM 神経増殖培地には、神経基礎培地、B27 添加剤、および LIF が含まれています。
保管および安定性
ENStem-ATM 神経増殖培地は、-20°Cで使用直前まで保存できます。 解凍後、新鮮なL-グルタミン(別売り)を最終濃度 2 mM になるように増殖培地に添加してください。解凍した培地は、2~8°C で最長 1 ヵ月保存できます。 毎回の使用前の反復加温を避けるため、分注してください。
FGF-2(10 μg、凍結乾燥品)は、100 μL の 5 m M トリス-HCL、pH 7.6 で再構成し、最終濃度を 100 μg/mL にします。 凍結融解を繰り返さないように、一定分量に分注してください。 -20°Cで保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SCM004:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Da-Jeong Chang et al.
Experimental & molecular medicine, 45, e53-e53 (2013-11-16)
The transplantation of neural precursor cells (NPCs) is known to be a promising approach to ameliorating behavioral deficits after stroke in a rodent model of middle cerebral artery occlusion (MCAo). Previous studies have shown that transplanted NPCs migrate toward the
資料
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.