RKTX1MAG-37K
MILLIPLEX® Rat Kidney Toxicity Magnetic Bead Panel 1 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Clusterin, GSTα, IP-10, KIM-1, OPN - Osteopontin, TIMP-1, VEGF.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-123%
standard curve range: 0.03-20 ng/mL
(IP-10, KIM-1, OPN)
standard curve range: 0.03-20 ng/mL
(VEGF)
standard curve range: 0.27-200 ng/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 2.06-1500 ng/mL
(Clusterin)
standard curve range: 4.12-3000 ng/mL
(GSTα)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <15%
(All other analytes)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <30%
(GSTα)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
Panel Type: Toxicity
アプリケーション
- Analytes: Clusterin GSTα IP-10 KIM-1 OPN - Osteopontin TIMP-1 VEGF
- Recommended Sample type: urine
- Recommended Sample dilution: 1:2
- Assay Run Time: Overnight
特徴および利点
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Novel kidney toxicity biomarkers expand options for acute nephrotoxicity detection. Multiplex assays measure multiple renal damage biomarkers in small sample volumes, minimizing time and costs. See how MILLIPLEX® multiplex kidney toxicity assays detected vancomycin-induced subacute nephrotoxicity in rat models.
Multiplex toxicity assays enable researchers to simultaneously measure multiple toxicity biomarkers of various organs to gain a better understanding of toxicity. Explore how MILLIPLEX® multiplex toxicity assays are advancing research on liver injury, kidney toxicity, genotoxicity, and more.
マルチプレックス毒性アッセイにより、さまざまな臓器の複数の毒性バイオマーカーを同時に測定することで、毒性の理解を深めることができます。MILLIPLEX®マルチプレックス毒性アッセイが、肝障害、腎毒性、遺伝毒性などに関する研究をどのように進展させるかについてご覧ください。