安全性情報
PX1535
Supelco
Potassium Oxalate, Monohydrate
別名:
Potassium Oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
crystals
不純物
≤0.001% Iron (Fe)
≤0.002% Ammonium (NH4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.01% Insoluble matter
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.02% Sodium (Na)
white
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>138 °C (decomposes before melting)
溶解性
392 g/L (anhydrous substance)
保管温度
room temp
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Ammonium (NH4):0.002% max
Assay:98.5-101.0%
Chloride (Cl):0.002% max
Color:White
Form:Crystals
Heavy metals (as Pb):0.002% max
Insoluble matter:0.01% max
Iron (Fe):0.001% max
Neutrality:To pass test
Sodium (Na):0.02% max
Substances darkened by hot sulfuric acid:To pass test
Sulfate (SO4):0.01% max
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PX1535-1:
試験成績書(COA)