物質
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
ろ過面積
0.5 m2
Membrane nominal area
0.5 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH
2-11
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This Pellicon® 2 Cassette Filter is a cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.5 m2 and a 0.65 μm pore size.
This Pellicon® 2 cassette features a type v screen (open channel) and measures 17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
特徴および利点
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
その他情報
アナリシスノート
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2DVPPV05:
試験成績書(COA)