Merck
PXB500C50
Millipore
Pellicon® XLカセット、Biomax®メンブレン付き
filtration area 50 cm2, NMWCO 500 kDa
別名:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 500 kDa 0.005 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 3.2 mL
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
ろ過面積
50 cm2
Membrane nominal area
50 cm2
重量分析抽出物
≤7.5 mg/device
Matrix
Biomax®
ポアサイズ
500 kDa NMWCO
pH
1 –14
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
フィルターコード:Biomax 500
特徴および利点
タイプCスクリーン(粗スクリーン)
アナリシスノート
重量分析抽出物:水フラッシング後
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PXB500C50:
試験成績書(COA)