Merck
NSRULER-10100
Millipore
Volume Indicator Ruler, 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVC
製品種目
NovaSeptum®
メーカー/製品名
NovaSeptum®
L
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
W
30.0 mm ± 1.0 mm
厚さ
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
30 mm (±1)
適合性
suitable for sampling
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
アプリケーション
sterile sampling
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany