主要文書
MCMP06H48
Millipore
Millicell®ハンギング細胞培養インサート、PET 5 μm, 6-ウェル、48/pk
Discontinued with Replacement Product No. PTMP06H48
別名:
細胞培養インサート, 組織培養インサート, 組織培養プレート, 透過性培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
パラメーター
50 °C max. temp.
フィルタ直径
24 mm
ろ過面積
4.5 cm2
サイズ
6 wells
表面積
4.5 cm2
ウェルの最大容量
5.9 mL
有効容積
2 mL
ポアサイズ
5.0 μm
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
細胞接着、細胞培養、細胞分化、ICCのため、6-ウェルプレートで使用する孔径5.0 μmのポリエチレンテレフタラート(PET)ハンギング細胞培養インサート。&デバイス構成:6-ウェルプレート、孔径5μm。Millicell®細胞培養インサートは、付着細胞や懸濁細胞用の使いやすく便利なデバイスです。アピカル側とバソラテラル側の両方から培地にアクセスできます。In vivoで生じている細胞増殖、構造、および機能に近い状態を模倣できます。また、Millicell®インサートでは、細胞単層の両側を検討することが可能です。
Millicell®ハンギングインサート:レシーバーにロード済み、または単独で入手可能
  • 共培養および浸透性アッセイ用です。
  • ユニークなデザインで、他のハンギングインサートよりもコンタミネーションリスクを抑えながら、より簡単にバソラテラル側へのアクセスが可能です。
  • 5種類の孔径および3種類の直径を用意しています。孔径1 μmは、光学的に透明で顕微鏡での観察に適しています。
用途:細胞接着、細胞増殖、細胞分化、免疫細胞染色
アプリケーション
細胞接着、細胞培養、細胞増殖およびICCのため、6-ウェルプレートで使用する孔径5 μmのポリエチレンテレフタラートハンギング細胞培養インサート。&
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.