Merck
Z681962
CellCrown インサート
48 well plate inserts, 6-well strips, sterile
別名:
3D スキャフォールド, 細胞スキャフォールド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥26,500
¥26,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥26,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥26,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
物質
colorless polycarbonate wells
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Scaffdex C00004S
サイズ
48 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellCrown 48は、3種類のモデルが利用可能です;非滅菌および滅菌済みの空インサート、ならびに1μmもしくは8μmの孔径の透明PETフィルター付滅菌済み空インサート。
CellCrown 48は、6つの単体のボディとそれを結ぶ固定リングを備えています(6 well ストリップ)。事前にシャフトの一部を切り取っておくことで、容易にサンプルを導入できます。サンプルをリングの一番上にアプライしてボディ部分を押し込むか、またはサンプルをボディ部分の末端にアプライしてリングを押し込んでください。その後、必要に応じてサンプルををリング間で個別に切り分けることが可能です。これで、サンプルをウェルプレートへインストールする準備は完了です。
CellCrown 48は、個別の単体に切り分けることが可能です。CellCrown 48のインサートは個別に切り分けられても、ウェル上でその位置を維持します。CellCrown 48のご使用にあたり、ウェルプレートの蓋が一枚しか使用できなくても、十分な量の培地でウェルを満たすようにしてください。
CellCrownは、6、12、24、48、96ウェルプレート上にあるサンプルを動かないようにする、使い捨てのインサート器具です。繊維、箔、膜、織物、組織、足場材のようなサンプルを、ウェルの安定した調整位置にCellCrownで固定することができます。ウェルの壁とCellCrownの間でピペットを使って培地を交換する間、サンプルをウェルに残したままにすることができます。ウェルプレートの蓋は、CellCrown使用中には閉じることができます。このインサート器具は、細胞培養後には、サンプルを傷つけることなくウェルプレートから除去し取り外すことができます。CellCrownは、医療グレードのポリカーボネート製で、製品構成は、すぐに使える滅菌済製品も、ユーザによって滅菌する未滅菌製品もあります。ガンマ線滅菌または電子線照射、オートクレーブ、エチレンオキサイドガス、プラズマ滅菌が可能です。
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
法的情報
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Could you tell me the size of the culture area in Z681962 CellCrown™ inserts? I appreciate it if you could let me know the culture area of the CellCrown for 96 well plate.
    1 回答
    1. The CellCrown inserts are available in 5 formats. The culture surface area for each is as follows:
      6 well inserts = 5.3 cm2
      12 well inserts = 1.54 cm2
      24 well inserts = 0.79 cm2
      48 well inserts = 0.38 cm2
      96 well inserts = 0.07 cm2
      Please see the link below to review all CellCrown product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/cellcrowninserts1234598765