Merck
PICM03050
Millipore
Millicell®スタンディング細胞培養インサート
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 13 mm, size 6 wells, sterile
別名:
Millicell細胞培養インサート 30 mm 親水性PTFE 0.4 µm, 細胞培養インサート, 組織培養インサート, 組織培養プレート, 透過性培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質:
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
ポアサイズ:
0.4 μm
無菌性:
ethylene oxide treated
sterile
結合型:
low binding surface
物質
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
品質水準
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
特徴
hydrophilic
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
50 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
H
13 mm
直径
30 mm
ろ過面積
4.2 cm2
サイズ
6 wells
表面積
4.2 cm2
有効容積
1.5 mL
transparent membrane, when wetted
Matrix
Biopore
ポアサイズ
0.4 μm
結合型
low binding surface
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
デバイスの構成:6ウェルプレート、孔径0.4 μm
Millicell®インサートにより、接着細胞または懸濁細胞が頂端側と側底側の両方から培地にアクセスできます。細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで生じることをより厳密に模倣します。また、Millicell®インサートでは、細胞単層の両側を検討することが可能です。
Millicell®スタンディングインサート:
- 良好な細胞増殖を促進し、細胞研究のすばらしい機会が得られます
メンブレンタイプ:
Bioporeメンブレン(親水性PTFE)
- 低タンパク質結合、生細胞観察、および免疫蛍光用途向け
アプリケーション
細胞接着、細胞増殖、細胞分化、免疫細胞染色
アプリケーション
研究のカテゴリ
細胞培養
細胞接着、細胞培養、細胞分化、蛍光、低タンパク質結合のための6ウェルプレートに使用される孔径0.4 µmの親水性PTFE細胞培養インサート。
包装
ブリスターパックで個包装。
法的情報
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CB1 receptors and post-ischemic brain damage: Studies on the toxic and neuroprotective effects of cannabinoids in rat organotypic hippocampal slices.
Landucci, Elisa, et al.
Neuropharmacology, 60, 674-682 (2011)
Synapse elimination in olivo-cerebellar explants occurs during a critical period and leaves an indelible trace in Purkinje cells.
Letellier, Mathieu, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106, 14102-14107 (2009)
Daniela Buonvicino et al.
British journal of pharmacology, 177(14), 3342-3356 (2020-03-22)
Drugs able to counteract progressive multiple sclerosis (MS) represent a largely unmet therapeutic need. Even though the pathogenesis of disease evolution is still obscure, accumulating evidence indicates that mitochondrial dysfunction plays a causative role in neurodegeneration and axonopathy in progressive
Viktoria Melcher et al.
Acta neuropathologica, 139(5), 913-936 (2019-12-19)
Atypical teratoid/rhabdoid tumors (ATRT) are known for their heterogeneity concerning pathophysiology and outcome. However, predictive factors within distinct subgroups still need to be uncovered. Using multiplex immunofluorescent staining and single-cell RNA sequencing we unraveled distinct compositions of the immunological tumor
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)
プロトコル
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.