Merck
MANMN2010
Millipore
Multiscreen®96ウェルプレート、メッシュナイロンメンブレン
pore size 20.0 μm, non-sterile
別名:
Mesh Nylon 96-Well Plate, Nylon Membrane Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物質
flat bottom wells
mesh Nylon membrane
polystyrene
品質水準
詳細
Whole Organism Screening
無菌性
non-sterile
製品種目
MultiScreen®
特徴
lid
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
50-250 μL sample volume (per well)
ろ過面積
0.28 cm2
プレートサイズ
96 wells
ウェルの最大容量
300 μL
有効容積
50-250 μL
ポアサイズ
20.0 μm pore size
輸送温度
ambient
詳細
レシーバープレートを備えるマルチスクリーン-メッシュプレートは、培養、試験および測定アッセイの結果がワンステッププロトコルで得られる完全なシステムを提供します。このシステムは、標的スクリーニングや、多細胞生物をin vivoモデルとして使用して新しい化合物を評価するその他の用途に最適です。
マルチスクリーン-メッシュは、96ウェルフォーマットで化合物と標的を識別できるように最適化されています。96ウェルナイロンメッシュプレートと96ウェルトレイを一体化することで、多細胞生物の麻痺、細胞毒性、および死亡を評価するアッセイにすぐに使用できるシステムが提供されます。幅広いメッシュ孔径から、皆様のアプリケーションに適したサイズを選択できます。手順は簡単で、寄生生物、線虫、またはその他の多細胞生物をウェルに移し、標的化合物で処理し、生物の移動を測定するだけです。プレートは光学的に透明なため、イメージング顕微鏡やその他の顕微分析への使用に適しています。必要に応じて、プレートを寒天の薄膜でコーティングできます。
マルチスクリーン-メッシュプレートは、FACS分析装置での細胞分析の前に用いられるハイスループットセルストレーナーとしても有用であることが示されています。プレートをFACS装置に装填する前に細胞の凝集を分解するには、重力流または弱い遠心分離によってメッシュプレートを通すことにより細胞懸濁を実行してください。
このフィルターは、培養、試験および測定アッセイの結果がワンステッププロトコルで得られる完全なシステムを提供します。このシステムは、標的スクリーニングや、新しい化合物の全多細胞生物への影響を評価するその他の用途に最適です。マルチスクリーン®-メッシュフィルタープレートは、96ウェルフォーマットで化合物と標的を識別できるように最適化されています。フィルタープレートと96ウェルトレイを一体化することで、多細胞生物の麻痺, 細胞毒性、および死亡を評価するアッセイにすぐに使用できるシステムが提供されます。手順は簡単で、寄生生物、線虫、またはその他の多細胞生物をウェルに移し、標的化合物で処理し、生物の移動を測定するだけです。
特長・利点:
- 複数の構成およびアプリケーション
- 化学的適合性
- 自動化に対応
- 優れた真空ろ過およびろ液採取
- プレートは光学的に透明なため、イメージング顕微鏡やその他の顕微分析への使用に適している
用途
- 全生物スクリーニング
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany