スキップする
D2944
抗-D1ドーパミン受容体抗体、ラットモノクローナル ラット宿主抗体
clone 1-1-F11 s.E6, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗‐DRD1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 μL
カートの在庫状況を確認する
¥112,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.25
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1-1-F11 s.E6, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
60
¥112,000
カートの在庫状況を確認する
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB2559をお試しください
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1-1-F11 s.E6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
rat, monkey, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using D1 dopamine receptor transfected HEK-293T cells, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1a(24316)
General description
D1 ドーパミン受容体は D1 サブタイプドーパミン受容体をコードしています。D1 サブタイプは中枢神経系で最も多く存在するドーパミン受容体です。この G-タンパク質共役受容体はアデニリルシクラーゼを刺激し、またサイクリック AMP 依存性プロテインキナーゼを活性化します。
モノクローナル抗D1ドーパミン受容体(ラットIgG2aアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と、ヒトD1ドーパミン受容体のC末端97アミノ酸を含む組換え融合タンパク質で免疫化したラットの脾細胞とを融合させて産生されるラットハイブリドーマ1-1-F11 S.E6に由来します。ドーパミン受容体は、7つの膜貫通領域Gタンパク質共役受容体(GPCR)から成るファミリーに属します。ドーパミン受容体は主として線条体、辺縁系、脳皮質および卵管漏斗に局在します。D1様ファミリーはD1およびD5受容体で構成されます。
Immunogen
ヒト D1ドーパミン受容体のC末端97アミノ酸を含む組換え融合タンパク質。
Application
ラットで産生されるモノクローナル抗D1ドーパミン受容体抗体は、次の分野で使用されています。
  • 免疫組織染色
  • イムノブロッティング
  • 免疫細胞染色
  • 近接ライゲーションアッセイ
  • 免疫共沈降
  • ウェスタンブロッティング
本抗体の使用が成功したアプリケーション、およびそれに伴う審査済み論文を以下に示します。
免疫蛍光法(1 論文)
免疫組織化学(1 論文)
Biochem/physiol Actions
D1受容体は神経細胞成長と発達を制御し、いくつかの行動応答を媒介し、ドーパミン受容体D2媒介イベントを調節します。D1受容体は気道平滑筋(ASM)上で発現し平滑筋力をcAMP活性化によるプロテインキナーゼAを通して制御します。D1受容体は気道平滑筋(ASM)の弛緩療法の標的候補です。
Physical form
pH 7.4 の 0.01 M りん酸緩衝生理食塩水中に 15 mM のアジ化ナトリウムを含有する溶液。
Legal Information
Emory Universityの独占的ライセンスを受けて販売を行っています。
Disclaimer
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro 診断での使用、ex vivo もしくは in vivo 治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4200654SAB4200684SAB4200085
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1a(24316)
Gene Information
human ... CHD1(1105)
Gene Information
mouse ... Cdh1(12550)
Gene Information
human ... AGO2(27161)
rat ... Ago2(59117)
species reactivity
rat, monkey, human
species reactivity
human
species reactivity
dog, mouse
species reactivity
monkey, rat, human, mouse, bovine
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
1-1-F11 s.E6, monoclonal
clone
2F11H5, monoclonal
clone
DECMA-1, monoclonal
clone
11A9, monoclonal
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)