クローン
67-4H11, monoclonal
交差性
rabbit, goat, guinea pig, rat, human, bovine, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TIMP2(7077)
特異性
SPECIES REACTIVITY:
Cross-reacts with mouse, rat, guinea pig, rabbit and bovine TIMP-2.
免疫原
YRGAAPPKQEFLDIED
アプリケーション
細胞骨格
MMP及び組織メタロプロテアーゼ
Immunohistochemistry on paraffin-embedded, PLP fixed tissue at 5 μg/mL (see Tomita reference) or frozen tissues at 1 μg/mL (see Ohashi reference).
ElA
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3310:
試験成績書(COA)