Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
T7816
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗β-チューブリンI マウス宿主抗体
clone SAP.4G5, ascites fluid
別名:
Anti-CDCBM6, Anti-CSCSC1, Anti-M40, Anti-OK/SW-cl.56, Anti-TUBB1, Anti-TUBB5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SAP.4G5, monoclonal
分子量
antigen ~55 kDa
交差性
Xenopus, chicken, human, hamster, canine, mouse, bovine, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using cultured chicken fibroblasts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb4(22153)
関連するカテゴリー
詳細
100 kDaのタンパク質であるチューブリンは、2つの類似したポリペプチドαとβのヘテロ二量体としてすべての細胞に存在し、会合して微小管を形成します。微小管を適切に組織化することは、核分裂、減数分裂、細胞小器官運動のいくつかの形態、細胞内輸送、鞭毛運動、細胞骨格機能など、いくつかの細胞機能に不可欠です。モノクローナル抗-β-チューブリンI抗体は、β チューブリンアイソタイプIの局在化を調べるためにELISAで使用することができ、ヒトや動物の培養細胞の局在化を調べるための免疫ブロッティングで使用することができます。マウス抗i-β-チューブリンI抗体は、ヒト、イヌ、ウシ、ハムスター、マウス、ニワトリ、ツメガエルのβ チューブリンC末端配列にあるエピトープと特異的に反応します。
特異性
β-チュ-ブリンアイソタイプI のC末端配列に位置するエピト-プを認識します。他のチュ-ブリンアイソタイプの認識は認められません。
免疫原
β-チュ-ブリンアイソタイプI のC末端配列に相当する合成ペプチドのBSA結合体。
アプリケーション
モノクローナル抗β-チューブリン抗体(1:4000希釈)は、免疫沈降や免疫ブロッティングにおいて一次抗体として使用できます。また、ウェスタンブロット分析やレトロウイルス感染でも使用できます。
モノクローナル抗β-チューブリン抗体(1:4000希釈)は、免疫沈降や免疫ブロッティングにおいて一次抗体として使用できます。また、ウエスタンブロット分析やレトロウイルス感染でも使用できます。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
T7816-VAR:
T7816-.2ML:
T7816-BULK:
T7816-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richard G James et al.
PloS one, 7(12), e50457-e50457 (2012-12-12)
The Wnt/ß-catenin signaling pathway controls important cellular events during development and often contributes to disease when dysregulated. Using high throughput screening we have identified a new small molecule inhibitor of Wnt/ß-catenin signaling, WIKI4. WIKI4 inhibits expression of ß-catenin target genes
Ohad Tarcic et al.
Cell reports, 14(6), 1462-1476 (2016-02-09)
Factors linking inflammation and cancer are of great interest. We now report that the chromatin-targeting E3 ubiquitin ligase RNF20/RNF40, driving histone H2B monoubiquitylation (H2Bub1), modulates inflammation and inflammation-associated cancer in mice and humans. Downregulation of RNF20 and H2Bub1 favors recruitment
M C Roach et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 39(4), 273-285 (1998-05-15)
Tubulin, the subunit protein of microtubules, is an alpha/beta heterodimer. In many organisms, both alpha and beta consist of various isotypes. Although the isotypes differ in their tissue distributions, the question of whether the isotypes perform different functions in vivo
Yosef Buganim et al.
Cancer research, 66(22), 10750-10759 (2006-11-17)
Mutations in p53 are ubiquitous in human tumors. Some p53 mutations not only result in loss of wild-type (WT) activity but also grant additional functions, termed "gain of function." In this study, we explore how the status of p53 affects
Richard G James et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34658-34670 (2013-10-12)
Advances in phosphoproteomics have made it possible to monitor changes in protein phosphorylation that occur at different steps in signal transduction and have aided the identification of new pathway components. In the present study, we applied this technology to advance
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成される真核細胞の細胞骨格の微小管には、多様な機能を発揮する複数の明確なチューブリンクラスがあります。