Merck
MAB1637
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, TU-20
別名:
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
製品名
抗チューブリン抗体、βIIIアイソフォーム、CT、クローンTU-20(TUJ1に類似), ascites fluid, clone TU-20 (Similar to TUJ1), Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TU-20 (Similar to TUJ1), monoclonal
交差性
rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
詳細
チューブリンは、球状タンパク質の小ファミリーのメンバーの1つです。チューブリンファミリーの最も一般的なメンバーはα-チューブリンとβ-チューブリンで、これらは微小管を形成するタンパク質です。分子量はいずれも約55 kDaです。微小管は、α-およびβ-チューブリンの二量体から成ります。これらのサブユニットは弱酸性で、等電点は5.2~5.8です。チューブリンは真核生物に特異的であると長い間考えられていました。しかし最近になって、原核細胞分裂タンパク質のFtsZがチューブリンと進化的に関連していることが分かっています。
特異性
この抗体は、チューブリンのニューロン特異的なβIIIアイソフォームのC末端と反応します。グリア細胞中に認められるβチューブリンを認識しません。
鳥類、ブタ、ラット、ウシ、ヒツジ、ヒト、サルと交差反応すると予測されます。その他の種との反応性は確認していません。
免疫原
KLHに結合したヒトクラスIIIβチューブリンのアミノ酸443-450(ESEAQGPK)に相当する合成ペプチド。
エピトープ:C末端
アプリケーション
免疫組織染色:
ホルマリン固定凍結またはパラフィン包埋組織切片:前回のロットの1:20~1:100希釈。パラフィン包埋組織切片には、高温クエン酸緩衝抗原賦活化が推奨されます。
免疫沈降:
この抗体の前回のロットを免疫沈降で使用しました。
免疫細胞染色:
前回のロットの1:100~1:500希釈を固定組織で使用しました。
イムノブロッティング:
1:1000。抗体は、クラスIIIβチューブリンに相当する50 kDaの単一バンドを検出します。
ELISA:
この抗体の前回のロットをELISAで使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗チューブリン抗体、βIIIアイソフォーム、C末端、クローンTU-20(TUJ1に類似)は、ELISA、IC、IH、IH(P)、IP、WBで使用するためのチューブリンに対する抗体であり、製品は55件以上引用されています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセートでチューブリン(βIII)を検出できます。
ターゲットの説明
55 kDa
関連事項
置換品:04-1049
物理的形状
PBS、1%BSA、および15 mMアジ化ナトリウムを含むバッファー中のマウスモノクローナルIgG1腹水。
未精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から1年間、-20°Cで安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:任意のタイプの脳組織またはニューロン。
ネガティブコントロール:非神経組織または星状膠細胞
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1637:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Function of mouse embryonic stem cell-derived supporting cells in neural progenitor cell maturation and long term expansion.
Guan, Y; Du, QA; Zhu, W; Zou, C; Wu, D; Chen, L; Zhang, YA
Testing null
Shelley R Hough et al.
PloS one, 4(11), e7708-e7708 (2009-11-06)
Commitment in embryonic stem cells is often depicted as a binary choice between alternate cell states, pluripotency and specification to a particular germ layer or extraembryonic lineage. However, close examination of human ES cell cultures has revealed significant heterogeneity in
Andrew Campbell et al.
Glia, 64(2), 227-239 (2015-10-16)
Astroglial dysfunction plays an important role in neurodegenerative diseases otherwise attributed to neuronal loss of function. Here we focus on the role of astroglia in ataxia-telangiectasia (A-T), a disease caused by mutations in the ataxia-telangiectasia mutated (ATM) gene. A hallmark
Yoshitaka Uno et al.
Human gene therapy, 22(6), 711-719 (2010-12-21)
We originally reported the use of vitamin E (α-tocopherol) as an in vivo vector of short-interfering RNA (siRNA) to the liver. Here, we apply our strategy to the brain. By combining high-density lipoprotein (HDL) as a second carrier with α-tocopherol-conjugated
Agnese Po et al.
The EMBO journal, 29(15), 2646-2658 (2010-06-29)
Hedgehog (Hh) pathway has a pivotal function in development and tumorigenesis, processes sustained by stem cells (SCs). The transcription factor Nanog controls stemness acting as a key determinant of both embryonic SC self-renewal and differentiated somatic cells reprogramming to pluripotency
資料
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.