安全性情報
AB9354
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
別名:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
抗ベータIIIチューブリン抗体, Chemicon®, from chicken
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgY
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
詳細
チューブリンは、細胞の細胞骨格の主要成分であり、細胞の構造、遊走、細胞分裂、細胞内輸送に重要な微小管を形成します。少なくとも3つのタイプのチューブリン(α、β、γ)があります。それぞれの分子量は約55 kDa です。微小管は、交互に並んだαサブユニットとβサブユニットから構成される大きな構造(直径300 オングストローム)です。微小管形成を阻害するタキソールやビンカアルカロイドなどの化合物は細胞分裂を阻害し、有効な抗がん剤となります。クラスIII β-チューブリン‎は、ニューロンでのみ発現される微小管要素であり、組織内のニューロンに特異的な一般的なマーカーです。
特異性
βIIIチューブリンを認識します。
免疫原
エピトープ:(TuJ1抗原に類似)
ヒト/ラットβIIIチューブリン由来の合成ペプチド
アプリケーション
免疫細胞染色:
2%パラホルムアルデヒド固定細胞を用いて、希釈倍率1:1000~1:2000で免疫細胞染色に使用しました。
免疫組織染色:
2%パラホルムアルデヒド固定組織を用いて、希釈倍率1:1000~1:2000 で免疫組織染色に使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗βIIIチューブリン抗体はβIIIチューブリンの濃度を検出します。IC、IH、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
神経線維およびニューロン代謝
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のチューブリンβIIIを検出できます。
ターゲットの説明
55 kDa
関連事項
置換品:04-1049
物理的形状
0.02%アジ化ナトリウムを含むPBS、pH 7.2中のアフィニティー精製ポリクローナルニワトリIgY液。
4種類の抗体を組み合わせて本製品を作製しました。
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
2~8°Cの未希釈アリコートで受領日から6カ月間安定です。
この抗体は暗所で保存することをお勧めします。輸送中、時折、少量の製品が製品バイアルのシールに入り込むことがあります。 容量200 µL以下の製品については、バイアルを固い台上に軽く叩きつけるか卓上遠心器で軽く遠心して、容器のキャップに付いている液体を除去することを推奨します。
アナリシスノート
コントロール
脳組織、神経細胞培養
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB9354:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Loïs S Miraucourt et al.
PloS one, 7(1), e29086-e29086 (2012-01-14)
The developing retinotectal system of the Xenopus laevis tadpole is a model of choice for studying visual experience-dependent circuit maturation in the intact animal. The neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) has been shown to play a critical role in the formation
Anesthetics interfere with the polarization of developing cortical neurons.
Mintz, CD; Smith, SC; Barrett, KM; Benson, DL
Journal of Neurosurgical Anesthesiology null
Letizia Ferroni et al.
International journal of molecular sciences, 16(3), 4666-4681 (2015-03-05)
Dental pulp tissue supports the vitality of the tooth, but it is particularly vulnerable to external insults, such as mechanical trauma, chemical irritation or microbial invasion, which can lead to tissue necrosis. In the present work, we present an endodontic
Kunitoshi Chiba et al.
eLife, 4 (2015-07-22)
Mutations in the human telomerase reverse transcriptase (TERT) promoter are the most frequent non-coding mutations in cancer, but their molecular mechanism in tumorigenesis has not been established. We used genome editing of human pluripotent stem cells with physiological telomerase expression
Bonnie J Berry et al.
ACS chemical neuroscience, 9(7), 1693-1701 (2018-05-11)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by slow, progressive neurodegeneration leading to severe neurological impairment, but current drug development efforts are limited by the lack of robust, human-based disease models. Amyloid-β (Aβ) is known to play an integral role in AD