HSP3MAG-63K
MILLIPLEX® Human Sepsis Magnetic Bead Panel 3 - Immune Response Multiplex Assay
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple sepsis biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 82%
(Lactoferrin)
accuracy: 98%
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(Resistin)
standard curve range: 195-200,000 pg/mL
(Lactoferrin and Thrombospondin-1 (TSP1))
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(Neutrophil Elastase-2 (ELA2))
standard curve range: 29-30,000 pg/mL
(Lipocalcin-2/NGAL)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
MILLIPLEX® Human Sepsis Panel 3 is to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in human serum, plasma and cell / tissue culture supernatant samples: Lactotransferrin (LTF), Neutrophil Elastase-2 (ELA2), NGAL/Lipocalin-2, Resistin, Thrombospondin-1. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Immune Response
特異性
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
アプリケーション
- Analytes: Lactotransferrin, Lipocalin-2/NGAL, Neutrophil Elastase-2 (ELA2), Resistin, Thrombospondin-1 (TSP-1)
- Recommended Sample type: Serum, plasma, or cell culture supernatant
- Recommended Sample dilution: 1:100 serum/plasma
- Assay Run Time: One day
- Research Category: Inflammation & Immunology
特徴および利点
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
MILLIPPLEX®炎症アッセイまたは細胞シグナル伝達アッセイを用いた炎症シグナル伝達経路のマルチプレックス測定が、T細胞シグナル伝達、Th細胞分化、炎症反応シグナル伝達、敗血症シグナル伝達の研究など、免疫学と細胞シグナル伝達の間のギャップを埋めるためにどのように役立っているのかをご覧ください。
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.