Merck
HSTCMAG28SPMX13
Millipore
MILLIPLEX®ヒト高感度T細胞パネルプレミックス13プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
サイトカインは、適応免疫応答と自然免疫応答の両方で重要な役割を果たす免疫調節ポリペプチドです。総称としての「サイトカイン」には、ミオカイン(筋細胞が産生)、リンホカイン(活性化Th細胞が産生)、インターロイキン(T細胞間のメディエーターとして作用)、ケモカイン(T細胞の遊走に関与)などが含まれます。免疫系の調節機構の1つであるサイトカインは、免疫応答の認識、活性化、エフェクター段階で作用し、T細胞、B細胞、骨髄細胞のサブタイプの発生と機能的活性を調節します。そのため、サイトカインに関する研究は、免疫系とほとんどの抗原に対する多面的な反応、特に炎症過程を構成する反応をより深く理解する上で重要な役割を果たします。低レベルの炎症は、自己免疫疾患、心血管疾患、糖尿病、神経障害、およびがんなどの多くの臨床的・潜在的な病態に関与しています。したがって、これらの疾患の病因を理解するためには、ピコグラムレベルでサイトカインを測定することが重要です。
TMILLIPLEX®ヒト高感度T細胞磁気ビーズパネルは、ヒト血漿、血清、および細胞/組織培養上清サンプル中の以下のアナライトのいずれかまたはすべてを同時に定量するために使用します。フラクタルカイン、GM-CSF、IFNγ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8、IL-10、IL-12 (p70)、IL-13、IL-17A、IL-21、IL-23、ITAC、MIP-1α、MIP-1β、MIP-3α
およびTNFα。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズ免疫測定法を採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応性
パネル内に検出可能な交差反応はみられません。
アプリケーション
  • アナライト:GM-CSF、IFNγ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8、IL-10、IL-12 (p70)、IL-13、TNF-α
  • サンプル調製とアッセイセットアップに関して独自の特徴があるため、アッセイを実施する前に全体のプロトコルをお読みください。
  • 推奨されるサンプルタイプ:血清、血漿、または組織/細胞ライセートおよび培養上清
  • アッセイ所要時間:一晩
  • 研究カテゴリー:炎症・免疫
  • 研究サブカテゴリー:免疫応答、代謝疾患、慢性炎症疾患、心血管疾患、神経科学
関連事項
先発品:HSCYMAG60SPMX13
保管および安定性
キット成分は2 - 8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
希釈の直線性に関してはテクニカルサービスにご連絡ください。
感度:個々のアッセイ感度に関しては、キットのプロトコルをご覧ください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Pavlos Msaouel et al.
Oncotarget, 8(26), 42149-42158 (2017-02-09)
No biomarkers are available to predict relative clinical benefit from targeted therapies in patients with non-clear cell renal cell carcinoma (nccRCC). To identify candidate predictive markers, we investigated a set of cytokines and angiogenic factors (CAFs) in previously untreated patients
Tatum Sevenoaks et al.
Brain, behavior, and immunity, 91, 65-73 (2020-08-30)
HIV-exposed uninfected (HEU) children may have altered immune regulation and poorer neurodevelopment outcomes compared to their HIV-unexposed (HU) counterparts. However, studies investigating the association of maternal and infant inflammation with neurodevelopment in HEU children are limited and longitudinal data are
Rana R McKay et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 34(16), 1913-1920 (2016-04-06)
Patients with recurrent prostate cancer after local treatment make up a heterogeneous population for whom androgen deprivation therapy (ADT) is the usual treatment. The purpose of this randomized phase II trial was to investigate the efficacy and toxicity of short-course
Ashley M Henneghan et al.
Journal of neuroimmunology, 320, 38-47 (2018-05-16)
The purpose of this study is to explore 13 cytokine predictors of chemotherapy-related cognitive impairment (CRCI) in breast cancer survivors (BCS) 6 months to 10 years after chemotherapy completion using a multivariate, non-parametric approach. Cross sectional data collection included completion of a
Shin La Shu et al.
Journal of extracellular vesicles, 9(1), 1692401-1692401 (2019-12-07)
Both exosomes and soluble factors have been implicated in the generation of an immunosuppressive tumour microenvironment. Determining the contribution of each requires stringent control of purity of the isolated analytes. The present study compares several conventional exosome isolation methods for