HSCRMAG-32K
MILLIPLEX® Human Soluble Cytokine Receptor Panel- Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human Cytokine Receptor Multiplex Kit, Luminex® Human Cytokine Receptor Immunoassay, Millipore Cytokine Receptor Panel
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-104%
sensitivity: 4-208 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII)
standard curve range: 122.1-500,000 pg/mL
(sEGFR, sIL-1RII, sVEGF-R1, sVEGF-R2, sVEGF-R3)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sCD30, sgp130, sIL-1RI, sIL-2Rα)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
MILLIPLEX® Human Soluble Cytokine Receptor Panel is to be used for the simultaneous quantification of 14 soluble cytokine receptors in human serum, plasma and cell / tissue culture supernatant samples. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
アプリケーション
- Analytes: sCD30, sEGFR, sGP130, sIL-1RI, sIL-1RII, sIL-2Rα, sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII, sVEGFR1, sVEGFR2, sVEGFR3
- Recommended Sample type: Serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant
- Recommended Sample dilution: 1:5 dilution for plasma or serum or neat cell culture supernatant
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Inflammation & Immunology
特徴および利点
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
MILLPLEXマルチプレックスアッセイで複数の血中バイオマーカーを一度に測定することにより、がん研究を容易にする方法をご覧ください。JAK-STAT、mTOR、MAPK、SAPK、TGFβシグナル伝達経路などを解析するためのマルチプレックスパネルを検索してください。
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.