メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
ambient
詳細
The MILLIPLEX® RTK Phosphoprotein Bead Customizable Panel is used to detect changes in phosphorylated (panTyr) c-Kit, c-Met/HGFR, EGFR, ErbB2/HER2, ErbB3/HER3 , ErbB4/HER4 , FGFR1 , FLT3 , IGF-1R, M-CSFR, PDGFRβ, TIE1, TIE2, VEGFR1, VEGFR2, and VEGFR3 in cell lysates using the Luminex® system.
The MILLIPLEX® portfolio offers the broadest selection of analytes across a wide range of pathways. Once the panel of interest has been identified, you can rely on the quality we build into each kit to produce results you can trust. Performance criteria evaluated during the validation process include: cross-reactivity, assay CVs, kit stability, and sample behavior. In addition, each kit meets stringent Quality Control criteria to ensure lot-to-lot reproducibility.
The MILLIPLEX® RTK Phosphoprotein Bead Panel includes:
- Positive and negative control cell lysates provided to qualify assay performance
- Configurable beads to capture analytes of interest
- Optimized detection antibody cocktail designed to yield consistent analyte profiles within a panel
Panel Type: Cell Signaling
特異性
アプリケーション
- Analytes: c-Kit, c-Met/HGFR (panTyr), EGFR (pan Tyr), ErbB2/HER2, ErbB3/HER3 (panTyr) ,ErbB4/HER4 (panTyr), FLT3 (pan Tyr), IGF-1R (pan Tyr), M-CSFR (pan Tyr), PDGFRß (pan Tyr), TIE1 (pan Tyr,) Tie2 (pan Tyr), VEGFR1 (pan Tyr), VEGFR2 (pan Tyr), VEGFR3 (pan Tyr), FGFR1
- This 16-plex panel, unlike most signaling kits that are fixed/premixed, is customizable so that it is possible to choose only those analytes that are wanted or needed.
- Recommended Sample type: cell lysate
- Recommended starting concentration: 40 to 1,000 μg protein/mL
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Signaling Apoptosis & Cancer
特徴および利点
包装
保管および安定性
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
MILLPLEXマルチプレックスアッセイで複数の血中バイオマーカーを一度に測定することにより、がん研究を容易にする方法をご覧ください。JAK-STAT、mTOR、MAPK、SAPK、TGFβシグナル伝達経路などを解析するためのマルチプレックスパネルを検索してください。
MILLIPLEX®細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイで細胞が情報伝達する仕組みを解明。Luminex® xMAP®テクノロジーに基づく細胞シグナル伝達リン酸化タンパク質アッセイにより、同一または異なる経路内のリン酸化タンパク質と総タンパク質を単一サンプルからマルチプレックスで測定することができます。
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.