Merck
TGFBMAG-64K-01
Millipore
MILLIPLEX® TGFß1磁気ビーズシングルプレックスキット - 免疫マルチプレックスアッセイ
This Immunology Multiplex Assay is used for the simultaneous quantification of the TGF-β1 biomarker in the following species: Mouse/Human/Rat/Pig/Horse/Rabbit/Guinea Pig/Hamster.
別名:
Luminex® cytokine immunoassay, Millipore TGF beta kit, transforming growth factor beta 1 kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
交差性
rat, canine, feline, nonhuman primates, mouse, human, pig
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Single Plex
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
サイトカインのスーパーファミリーおよびシグナル伝達経路であるトランスフォーミング増殖因子ベータ(TGFβ)系は、動物界全体で高度に保存されています。TGFβは、免疫細胞の発生、血管新生、創傷治癒と胚発生、骨の発生において機能し、免疫応答、心疾患、および癌において重要な役割を果たしています。正常な状態では、TGFβは、G1状態で有糸分裂を停止させ、細胞分化またはアポトーシスを誘導することによって細胞増殖を阻害することができる数少ないタンパク質クラスの一つです。しかし、腫瘍形成時にTGFβシグナル伝達経路に変異が生じると、正常に機能しているTGFβの作用に対して腫瘍細胞が抵抗性を示すようになり、制御されることなく増殖が行われます。初期の研究から、VE-カドヘリンが変異したTGFβシグナル伝達経路を増強する可能性が示唆されています。
MILLIPLEX® TGFβ1シングルプレックス磁気ビーズキットは、血清、血漿、組織/細胞ライセートおよび培養上清サンプル中のTGFβの定量に使用される
シングルプレックスキットです。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズイムノアッセイを採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
ヒトTGFβ1に加えて、このアッセイはウマ、ウサギ、マウス、ラット、ミニブタ、イヌ、ハムスター、モルモット、アカゲザルおよびカニクイザルの血清中のTGFβ1を検出できます。しかし、正確な交差反応性の程度は決定されていません。
アプリケーション
  • アナライト:TGFβ1
  • 推奨される種:ヒトTGFβ1に加えて、このアッセイはウマ、ウサギ、マウス、ラット、ミニブタ、イヌ、ハムスター、モルモット、アカゲザルおよびカニクイザルの血清中のTGFβ1を検出できます。しかし、正確な交差反応性の程度は決定されていません。
  • 推奨されるサンプルタイプ:血清、血漿、細胞/組織培養上清およびライセート
  • 注:このアッセイでは、提供された試薬とプロトコルを用いてサンプルを酸性化処理する必要があります。
  • 推奨されるサンプル希釈:血清および血漿サンプルの酸性化処理後、1:30希釈を1ウェルあたり25 μL。細胞/組織培養サンプルは、酸性化処理前に希釈が必要な場合があります(詳細はプロトコル参照)。
  • アッセイ所要時間:2~8°Cで一晩(16~18時間)、あるいは室温(20~25°C)で2時間。
  • 研究のカテゴリ:炎症・免疫
  • 研究のサブカテゴリ:心血管疾患、慢性炎症疾患、免疫疾患、炎症疾患、関節リウマチ
包装
必要なものすべてがシングルキットに含まれています。
保管および安定性
キット成分は2 - 8°Cで保存することをお勧めします。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Patrick Bellelis et al.
Gynecologic and obstetric investigation, 84(5), 435-444 (2019-02-04)
The objective of this study was to evaluate cytokines related to natural killer and T-regulatory cells in endometriotic lesions, peritoneal fluid (PF) and the peripheral blood (PB) of patients with deep infiltrative endometriosis. A case-control study was conducted in a
Xiaonan Li et al.
PloS one, 16(5), e0251293-e0251293 (2021-05-14)
Proteins and lipids of milk fat globule membrane (MFGM) and probiotics are immunomodulatory. We hypothesized that Lactobacillus paracasei ssp. paracasei strain F19 (F19) would augment vaccine antibody and T helper 1 type immune responses whereas MFGM would produce an immune
Nancy N Ortiz-Villatoro et al.
Scientific reports, 11(1), 16780-16780 (2021-08-20)
There are no clinical interventions to prevent post-injury epilepsy, a common and devastating outcome after brain insults. Epileptogenic events that run from brain injury to epilepsy are poorly understood. Previous studies in our laboratory suggested Proechimys, an exotic Amazonian rodent
Albert D Donnenberg et al.
Oncotarget, 10(60), 6456-6465 (2019-11-20)
We compared the secretome of metastatic (non-small cell lung cancer (NSCLC)) and primary (mesothelioma) malignant pleural effusions, benign effusions and the published plasma profile of patients receiving chimeric antigen receptor T cells (CAR-T), to determine factors unique to neoplasia in
Jorge Carrascal et al.
European journal of immunology, 46(3), 593-608 (2015-12-08)
Autoreactive B lymphocytes play a key role as APCs in diaebetogenesis. However, it remains unclear whether B-cell tolerance is compromised in NOD mice. Here, we describe a new B lymphocyte transgenic NOD mouse model, the 116C-NOD mouse, where the transgenes
関連コンテンツ
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
コンパニオンアニマルや農業用動物の研究のためにバイオマーカー検出マルチプレックス・イムノアッセイを使用する利点を確認し、獣医学用マルチプレックスアッセイをご覧ください。
MILLPLEXマルチプレックスアッセイで複数の血中バイオマーカーを一度に測定することにより、がん研究を容易にする方法をご覧ください。JAK-STAT、mTOR、MAPK、SAPK、TGFβシグナル伝達経路などを解析するためのマルチプレックスパネルを検索してください。
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
すべて表示