Merck
HSTCMAG28SPMX21
Millipore
MILLIPLEX®ヒト高感度T細胞パネルプレミックス21プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質水準
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
サイトカインは、適応免疫応答と自然免疫応答の両方で重要な役割を果たす免疫調節ポリペプチドです。総称としての「サイトカイン」には、ミオカイン(筋細胞が産生)、リンホカイン(活性化Th細胞が産生)、インターロイキン(T細胞間のメディエーターとして作用)、ケモカイン(T細胞の遊走に関与)などが含まれます。免疫系の調節機構の1つであるサイトカインは、免疫応答の認識、活性化、エフェクター段階で作用し、T細胞、B細胞、骨髄細胞のサブタイプの発生と機能的活性を調節します。そのため、サイトカインに関する研究は、免疫系とほとんどの抗原に対する多面的な反応、特に炎症過程を構成する反応をより深く理解する上で重要な役割を果たします。低レベルの炎症は、自己免疫疾患、心血管疾患、糖尿病、神経障害、および癌などの多くの臨床的・潜在的な病態に関与しています。したがって、これらの疾患の病因を理解するためには、ピコグラムレベルでサイトカインを測定することが重要です。
TMILLIPLEX®ヒト高感度T細胞磁気ビーズパネルは、ヒト血漿、血清、および細胞/組織培養上清サンプル中の以下のアナライトのいずれかまたはすべてを同時に定量するために使用します。フラクタルカイン、GM-CSF、IFNγ、IL-1γ、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8、IL-10、IL-12 (p70)、IL-13、IL-17A、IL-21、IL-23、ITAC、MIP-1γ、MIP-1γ、MIP-3およびTNFγ。γ
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズ免疫測定法を採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応性
パネル内に検出可能な交差反応はみられません。
アプリケーション
  • アナライト:フラクタルカイン、GM-CSF、IFNγ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8、IL-10、IL-12 (p70)、IL-13、IL-17A、IL-21、IL-23、ITAC、MIP-1α、MIP-1β、MIP-3α、TNF-α
  • サンプル調製とアッセイセットアップに関して独自の特徴があるため、アッセイを実施する前に全体のプロトコルをお読みください。
  • 推奨されるサンプルタイプ:血清、血漿、または組織/細胞ライセートおよび培養上清
  • アッセイ所要時間:一晩
  • 研究カテゴリー:炎症・免疫
  • 研究サブカテゴリー:免疫応答、代謝疾患、慢性炎症疾患、心血管疾患、神経科学
保管および安定性
キット成分は2 - 8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
希釈の直線性に関してはテクニカルサービスにご連絡ください。
感度:個々のアッセイ感度に関しては、キットのプロトコルをご覧ください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
Jan Code
HSTCMAG28SPMX21:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiwu Jiang et al.
Biomarker research, 10(1), 13-13 (2022-03-26)
Adoptive cell therapy (ACT) is a particularly promising area of cancer immunotherapy, engineered T and NK cells that express chimeric antigen receptors (CAR) are being explored for treating hematopoietic malignancies but exhibit limited clinical benefits for solid tumour patients, successful
Ankura Singh et al.
Chest, 154(6), 1301-1310 (2018-07-22)
Previously healthy firefighters with World Trade Center (WTC) dust exposure developed airway disease. Risk factors for irritant-associated asthma/COPD overlap are poorly defined. This study included 2,137 WTC-exposed firefighters who underwent a clinically indicated bronchodilator pulmonary function test (BD-PFT) between 9/11/2001
María Juncal-Ruiz et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 63-63 (2018-03-02)
Low-grade inflammation has been repeatedly associated with both excess weight and psychosis. However, no previous studies have addressed the direct effect of body mass index (BMI) on basal serum cytokines in individuals with first-episode psychosis (FEP). The aim of this
Kavita Mathi et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 231, 108828-108828 (2021-08-24)
COVID-19 is characterized by a dysregulation of inflammatory cytokines ultimately resulting a cytokine storm that can result in significant morbidity and mortality. We developed an in-vitro assay using activated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) stimulated with lipopolysaccharide (LPS) or CD3 + CD28
Marian Pavuk et al.
Environmental health perspectives, 127(12), 127007-127007 (2019-12-21)
In 2014, we conducted a longitudinal study [Anniston Community Health Survey (ACHS II)] 8 y after the baseline (ACHS I). We investigated the relationship between persistent chlorinated compounds and hypertension in residents living around the former polychlorinated biphenyl (PCB) production